4,4,5,5-Tetramethyl-2 -(2 -methyl-3 -furyl)-1,3,2 -dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals ™
4,4,5,5-Tetramethyl-2 -(2 -methyl-3 -furyl)-1,3,2 -dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals ™
4,4,5,5-Tetramethyl-2 -(2 -methyl-3 -furyl)-1,3,2 -dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Thermo Scientific Chemicals

4,4,5,5-Tetramethyl-2 -(2 -methyl-3 -furyl)-1,3,2 -dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals ™

CAS: 864776-02-3 | C11H17BO3 | 208.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 451520050
Preis (EUR)
718,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
718,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS864776-02-3
IUPAC Name4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-methylfuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Molecular FormulaC11H17BO3
InChI KeyJMLBPHNESOKSEV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=C(C=CO1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
GC>=89.0 %
Appearance (Color)Colorless to orange
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only