Tétrahydropyran-2-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tétrahydropyran-2-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tétrahydropyran-2-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tétrahydropyran-2-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6628-83-7 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 g
5 g
Référence 453370050
Prix (EUR)
462,00
Each
Quantité:
5 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
462,00
Each
Identifiants chimiques
CAS6628-83-7
IUPAC Name1-(oxan-2-yl)methanamine
Molecular FormulaC6H13NO
InChI KeyNYGCBQKDTGBHSC-UHFFFAOYNA-N
SMILESNCC1CCCCO1
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=96.0 %
NMR (1H-NMR)Consistent with structure

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only