Finnpipette™ Novus Electronic Single-Channel Pipette
Thermo Scientific™

Finnpipette™ Novus Electronic Single-Channel Pipette

간단하게 작동시킬 수 있는 전자 피펫으로 대부분의 피펫팅 용도에서 사용자의 편안함을 증가시킵니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)색상함께 사용가능한 팁
46200600100 to 1000 μLBlueFinntip 1000, 1000 Ext., Flex 1000
462000001 to 10 μLPinkFinntip 10, Flex 10, 20 Micro, 50 Micro
462001001 to 10 μLYellowFinntip Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
462002005 to 50 μLTurquoiseFinntip 50
462003005 to 50 μLYellowFinntip 250 Univ, 200 Ext.
4620040010 to 100 μLYellowFinntip Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
4620050030 to 300 μLOrangeFinntip 300, Flex 300
462007000.5 to 5 mLGreenFinntip 5 mL
462008001 to 10 mLRedFinntip 10 mL, Flex 10 mL Ext.
카탈로그 번호 46200600
제품 가격(KRW)
1,354,000
Each
부피(미터법):
100 to 1000 μL
색상:
Blue
함께 사용가능한 팁:
Finntip 1000, 1000 Ext., Flex 1000
제품 가격(KRW)
1,354,000
Each
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Electronic Single Channel Pipette으로 표준 피펫팅 작업에서 인체공학적 기능 및 성능이 개선됩니다. 사용자 인터페이스는 단순히 모든 피펫팅 동작을 보여주고 집게 손가락의 피펫팅 동작은 일반적인 반복 긴장성 손상(RSI)을 예방할 수 있습니다. Novus는 실험실에서 단순함, 편안함, 기능성으로 연구의 새로운 동반자가 될 것입니다.

특징

  • 쉽게 읽을 수 있는 직관적인 메뉴 탐색
  • 다국어 사용자 인터페이스 옵션
  • 열 가지 피펫팅 기능에 전진, 후퇴, 희석, stepper 피펫팅, 섞음, 순차적 stepping 등이 포함
  • 아홉 가지의 흡입/배출 속도
  • 가장 자주 사용하는 프로토콜로 최대 아홉 가지의 프로그램 저장
  • 전체 크기 후면발광 화면으로 주변의 빛 반사를 제거하고 저조명 조건에서 대조를 개선
  • 0.5-10,000μL의 부피 범위와 쉬운 식별을 위한 색상 구분
  • 실험실 내에서 빠르게 보정하여 정확도와 정밀도 개선
  • 완전하게 멸균 가능한 팁 콘으로 멸균 상태를 보장하고 교차 오염 방지
  • 수명이 긴 배터리로 대략 4,000회의 피펫팅 작업 수행, 약 1시간 만에 재충전 가능

인체공학적 설계

  • 매우 가벼운 구조
  • 트리거 작동 피펫팅을 통해 집게손가락으로 버튼을 살짝 눌러 배출을 제어할 수 있음
  • 120°로 조정이 가능한 손가락 받침으로 균형과 편리함 제공
  • 소프트터치 팁 방출 방식으로 엄지 손가락에 생기는 긴장 최소화, 양쪽 손으로 작동 가능

호환 가능한 장치:
Thermo Scientific Finntip™ Flex 또는 Finntip 피펫 팁과 함께 사용하기에 이상적입니다.

책임 보증 기간:
판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

사양
정확도3.0% ±0.6
함께 사용가능한 팁Finntip 1000, 1000 Ext., Flex 1000
기능 범위50 to 1000 μL
증분1 μL
모델Novus
정밀도0.6 to 0.2%
프로그래밍 가능성Yes
오토클레이브 가능Autoclavable
색상Blue
용도Finntip 1000, 1000 Extended, Flex 1000
채널 수1
제품라인Novus
멸균Sterile
유형Pipette
부피(미터법)100 to 1000 μL
Unit SizeEach