Ethano L, 99,8 %, Anhyd.,denat. Mit 1 % IPR-OH,1 % MEK,0,001 % Bitrex(R), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethano L, 99,8 %, Anhyd.,denat. Mit 1 % IPR-OH,1 % MEK,0,001 % Bitrex(R), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Katalognummer 463680050
Preis (EUR)
-
Menge:
5 L
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS64-17-5
IUPAC Nameethanol
Molecular FormulaC2H6O
InChI KeyLFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
DenaturantDenatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Herstellungsverfahren und den Einsatz im Labor. Nicht für Getränke geeignet