Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes
Thermo Scientific™

Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes

本体と 断熱された AVG メカニズムが、手の熱による測定精度への影響を排除します。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)適合チップ刻み
46420602 to 20 μLFinntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250Yellow0.02μL
46420100.2 to 2 μLFinntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10Pink0.002μL
46420200.5 to 5 μLFinntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10Pink0.01μL
46420301 to 10 μLFinntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10Pink0.02μL
46420401 to 10 μLFinntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250Yellow0.02μL
46420502 to 20 μLFinntip 50 Micro, Filter 50 MicroTurquoise0.02μL
464207010 to 100 μLFinntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250Yellow0.2μL
464208020 to 200 μLFinntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250Yellow0.2μL
4642090100 to 1000 μLFinntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000Blue1μL
46421000.5 to 5 mLFinntip 5mL, Filter 5mLGreen0.01mL
46421101 to 10 mLFinntip 10mL, Filter 10mL, Flex 10mL, Flex Filter 10mL ExtRed0.02mL
46421205 to 50 μLFinntip 50 Micro, Filter 50 MicroTurquoise0.1μL
46421305 to 50 μLFinntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250Yellow0.1μL
製品番号(カタログ番号) 4642060
価格(JPY)
24,480
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
40,800
割引額 16,320 (40%)
Each
容量(メートル法):
2 to 20 μL
適合チップ:
Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
色:
Yellow
刻み:
0.02μL

Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 可変容量ピペットは、本体と断熱した自立モジュール式の AVG 容量調整メカニズムにより、手の熱が測定精度に影響を与えず、分注精度を向上させます。 AVG メカニズムがピペット本体から独立しているため、正確さと精密さが大幅に向上します。

  • 読み取りやすい黒地に白数字の大型 Ergovisio ディスプレイ
  • 分注時に回転しても容量が変わることのないダブルアクション分注ボタン
  • 軽く滑らかなピペット動作で長期にわたる正確な操作を保証
  • フルオートクレーブ対応
  • 容量 50μL 以下のスーパーブローアウトピストンにより、確実な微量分注が可能
仕様
適合チップFinntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
概要Finnpipette F2
刻み0.02μL
オートクレーブ可能Autoclavable
Yellow
チャンネル数1
製品ラインFinnpipette™ F2
タイプVariable Volume Pipette
容量(メートル法)2 to 20 μL
Unit SizeEach