Search
Search

| Référence | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Couleur | Incréments |
|---|---|---|---|---|
| 4642080 | 20 à 200 μl | Finntip 250, filtre 200, Flex 200, filtre Flex 200, 200 long, filtre 200 long, large 250 | Jaune | 0.2 μl |
| 4642010 | 0,2 à 2 μl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,002 μl |
| 4642020 | 0.5 à 5μl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,01μL |
| 4642030 | 1 à 10 μl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,02 μl |
| 4642040 | 1 à 10 μl | Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 | Jaune | 0,02 μl |
| 4642050 | 2 à 20 μl | Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro | Turquoise | 0,02 μl |
| 4642060 | 2 à 20 μl | Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 | Jaune | 0,02 μl |
| 4642070 | 10 à 100 μl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 | Jaune | 0.2 μl |
| 4642090 | 100 à 1000 μl | Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 | Bleu | 1 μl |
| 4642100 | 0,5 à 5 ml | Finntip 5 ml, filtre 5 ml | Vert | 0,01 ml |
| 4642110 | 1 à 10 ml | Finntip 10 ml, filtre 10 ml, Flex 10 ml, filtre Flex 10 ml ext. | Rouge | 0.02 ml |
| 4642120 | 5 à 50 μl | Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro | Turquoise | 0,1 μl |
| 4642130 | 5 à 50 μl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 | Jaune | 0,1 μl |
Relevez les défis des applications les plus exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles avec la conception élégante et robuste des pipettes à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2. Fabriquées avec des composants en PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV, ces pipettes à variable sont entièrement autoclavables sans devoir les démonter. Elles offrent une large sélection de pointes spécialement conçues pour une performance, une justesse et une précision optimales.
Pendant des décennies, les systèmes de pipetage Thermo Scientific Finnpipette ont assuré une productivité et une ergonomie inégalées dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F2 : fiabilité prouvée pour une utilisation intensive à long terme
Robustes et durables
La Finnpipette F2 contient des composants en PVDF robustes qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lampe UV. Leur conception robuste résiste à une utilisation physique sans subir de dommage.μ
Entièrement autoclavablesLa décontamination des Finnpipette F2 est simple dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les démonter pour l’autoclavage, ce qui minimise les perturbations et les temps d’indisponibilité.
Entretien facile Détachez le cône de la pointe pour un entretien quotidien efficace ou la décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Piston “Super Blow-out” Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50
l et inférieurs.
Large gamme de cônes de pipettes Finntip Les cônes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en
ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.