Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm
Thermo Scientific™

Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm

Optimice la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol mediante estas suspensiones de partículas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Cantidad
5012C0,12 μm1000 mL
5003A0,03 μm15 ml
5003B0,03 μm100 mL
5003C0,03 μm1000 mL
5006A0,06 μm15 ml
5006B0,06 μm100 mL
5006C0,06 μm1000 mL
5008A0,08 μm15 ml
5008B0,08 μm100 mL
5008C0,08 μm1000 mL
5009A0,09 μm15 ml
5009B0,09 μm100 mL
5009C0,09 μm1000 mL
5010A0,10 μm15 ml
5010B0,10 μm100 mL
5010C0,10 μm1000 mL
5011A0,11 μm15 ml
5011B0,11 μm100 mL
5011C0,11 μm1000 mL
5012A0,12 μm15 ml
5012B0,12 μm100 mL
5014A0,14 μm15 ml
5014B0,14 μm100 mL
5014C0,14 μm1000 mL
5016A0,16 μm15 ml
5016B0,16 μm100 mL
5016C0,16 μm1000 mL
5017A0,17 μm15 ml
5017B0,17 μm100 mL
5017C0,17 μm1000 mL
5020A0,20 μm15 ml
5020B0,20 μm100 mL
5020C0,20 μm1000 mL
5022A0,22 μm15 ml
5022B0,22 μm100 mL
5022C0,22 μm1000 mL
5024A0,24 μm15 ml
5024B0,24 μm100 mL
5024C0,24 μm1000 mL
5026A0,26 μm15 ml
5026B0,26 μm100 mL
5026C0,26 μm1000 mL
5030A0,3 μm15 ml
5030B0,3 μm100 mL
5030C0,3 μm1000 mL
Número de catálogo 5012C
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
0,12 μm
Cantidad:
1000 mL
Optimice la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol mediante suspensiones de partículas de polímero Thermo Scientific™ serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm. Estas partículas están diseñadas para satisfacer una amplia variedad de necesidades en cuanto al tamaño y las propiedades de las partículas.

Las microesferas de poliestireno tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Los diámetros de las partículas se miden mediante microscopía óptica, espectroscopía de correlación fotónica o dispersión de la luz. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso. Las partículas de la serie 5000 tienen un tamaño máximo de 3,1 micrómetros. Si necesita partículas más grandes, consulte nuestras suspensiones de microesferas de copolímero de la serie 7000.

Información para pedidos:

Disponible en frascos de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia A), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 5003B y 5003C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.

Incluye:

Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto

Recomendado para:

Partículas de polímero de alta concentración < 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones.

Especificaciones
AditivoContiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración10 %
DescripciónPartículas útiles para aplicaciones tales como evaluación de filtros, comprobación y prueba, investigación de dispersión de luz, investigación de mecánica de fluidos, generación de partículas de aerosol, estudios de dispersión y otros muchos proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para uso durante la calibración del instrumento.
IncluyeProspecto general de manipulación del producto
Envase1000 mL
Densidad de las partículas1,05 g/cm3
Cantidad1000 mL
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
ColorBlanco o incoloro
Diámetro (métrico)0,12 μm
Para utilizar con (aplicación)Generación de partículas en aerosol, Dispersión, Evaluación de filtros, Dispersión de luz, Generación de partículas
MaterialPoliestireno
Tipo de productoPartículas especializadas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.