0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Thermo Scientific™

0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000

Optimieren Sie mit diesen Partikelsuspensionen die Forschung im Bereich Lichtstreuung, die Mikroporenfilterprüfung und die Erzeugung von Aerosolpartikeln.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)Menge
5014C0,14 μm1000 mL
5003A0,03 μm15 ml
5003B0,03 μm100 mL
5003C0,03 μm1000 mL
5006A0,06 μm15 ml
5006B0,06 μm100 mL
5006C0,06 μm1000 mL
5008A0,08 μm15 ml
5008B0,08 μm100 mL
5008C0,08 μm1000 mL
5009A0,09 μm15 ml
5009B0,09 μm100 mL
5009C0,09 μm1000 mL
5010A0,10 μm15 ml
5010B0,10 μm100 mL
5010C0,10 μm1000 mL
5011A0,11 μm15 ml
5011B0,11 μm100 mL
5011C0,11 μm1000 mL
5012A0,12 μm15 ml
5012B0,12 μm100 mL
5012C0,12 μm1000 mL
5014A0,14 μm15 ml
5014B0,14 μm100 mL
5016A0,16 μm15 ml
5016B0,16 μm100 mL
5016C0,16 μm1000 mL
5017A0,17 μm15 ml
5017B0,17 μm100 mL
5017C0,17 μm1000 mL
5020A0,20 μm15 ml
5020B0,20 μm100 mL
5020C0,20 μm1000 mL
5022A0,22 μm15 ml
5022B0,22 μm100 mL
5022C0,22 μm1000 mL
5024A0,24 μm15 ml
5024B0,24 μm100 mL
5024C0,24 μm1000 mL
5026A0,26 μm15 ml
5026B0,26 μm100 mL
5026C0,26 μm1000 mL
5030A0,3 μm15 ml
5030B0,3 μm100 mL
5030C0,3 μm1000 mL
Katalognummer 5014C
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
0,14 μm
Menge:
1000 mL
Optimieren Sie die Forschung im Bereich Lichtstreuung, die Mikroporenfilterprüfung und die Erzeugung von Aerosolpartikeln mit Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000. Diese Partikel sind so konstruiert, dass die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften erfüllt werden.

Diese Mikrosphären aus Polystyrol haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm. Die Partikeldurchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen. Sie sind als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich. Die Partikel der Serie 5000 erreichen eine Größe von bis zu 3,1 µm. Wenn Sie größere Partikel benötigen, verwenden Sie unsere Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000.

Bestellinformationen:

Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar. 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C). Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.

Inhalt:

Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt

Empfohlen für:

Hoch konzentrierte Polymerpartikel < 3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.

Specifications
ZusatzstoffEnthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration10%
BeschreibungParticles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
EnthältAllgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung1000 mL
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge1000 mL
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
StabilitätProdukt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
FarbeWeiß oder farblos
Durchmesser (metrisch)0,14 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung
MaterialPolystyrol
ProdukttypSpezialpartikel
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.