Product Image
Thermo Scientific™

Cytomat™ 2C70-LIN Inkubationsautomat

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +10 °C bis 70 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 95 %
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSpannung
51019061230 V
51020860120 V
51022042100 V
Katalognummer 51019061
Preis (EUR)
-
Spannung:
230 V

Der Thermo Scientific™ Cytomat™ 2 Serie Inkubationsautomat ist das kompakteste System mit einer Kapazität von 42 Standard-Mikrotiterplatten. Diese Serie bietet mehrere Modelle mit verschiedenen Temperaturbereichen und Türpositionen (unten, oben). Die Standardmodelle sind Tischmodelle. Platzsparende Unterbaumodelle sind ebenfalls erhältlich. Das Design sowie die unübertroffene Temperaturgleichförmigkeit und -stabilität sorgen für eine vollständige Reproduzierbarkeit Ihrer Prozesse, sodass Sie jederzeit die gleichen hochwertigen Ergebnisse erzielen.

Der Inkubationsautomat Cytomat 2 C70-LIN bietet ideale Assay-Bedingungen zur Lagerung und Inkubation von Proben in einem Temperaturbereich von +10 bis zu 70° C bei hoher Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % RH und unterkonstanten CO2-Bedingungen.

Er bietet äußerst gleichmäßige Umgebungsbedingungen für alle Mikrotiterplatten, praktisch keine Erholzeiten und eine reduzierte Assay-Varianz.

Erfüllt Ihre Kapazitäten mit 2 Stapeleinsätzen
  • 56 Stück 1536-Well-Mikrotiterplatten
  • 42 Stück 96-Well- oder 384-Well-Mikrotiterplatten
  • Transwell oder Einsatzplatten, 30 Stück
  • Deepwell-Mikrotiterplatten, 20 Stück

Weitere Stapler-Typen auf Anfrage
Unterschiedliche Stapelabstände sind beliebig kombinierbar


Konstante Luftfeuchtigkeit
  • Diese konstante hohe Luftfeuchtigkeit wird durch ein speziell konstruiertes internes Wasserreservoir erreicht
  • Belüftete Stapeleinsätze minimieren die Verdunstung

Zugriffszeit
  • Unter 20 s

Kontaminationsvermeidung
  • Einfach zu reinigen – glatte Edelstahloberfläche
  • Innenraum aus Vollkupfer (optional)
  • H2O2-Flansch (optional)

Flexible Stapelmöglichkeiten
  • Kompatibel mit dem vorhandenen Cytomat Stapler
  • Standardmäßige oder individuelle Stapelabstände
  • Unterschiedliche Stapelabstände sind beliebig kombinierbar
  • Autoklavierbar, Edelstahl
  • Lüftungsschlitze ermöglichen eine exakte Temperaturverteilung

Praktisch
  • Das interne Barcode-Lesegerät kann Barcodes in jeder Plattenposition innerhalb des Inkubators lesen. Dadurch wird das Umsetzen von Platten minimiert, und Proben und Platten lassen sich optimal nachverfolgen.

Einfach integrierbar
  • Intuitive Softwarebefehle
  • SILA-kompatibel (SILA = Standard in Lab Automation)
  • Kann direkt an eine saubere Arbeitsstation angeschlossen werden
  • Mehrere Transferstationen

Zertifizierung
  • CE
  • RoHS
  • Hergestellt in einer nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifizierten Einrichtung
Specifications
ZugriffszeitUnter 20 s
Zertifizierung/KonformitätCE-Zeichen
Tiefe (angloamerikanisch)17 in.
Tiefe (metrisch)431 mm
Elektrische Anforderungen230 V/50 Hz
EigenschaftenInkubations- und Lagereinheit für oberen Temperaturbereich, bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit und CO-Bereich von 0 bis 20 Vol.-%.
Höhe (angloamerikanisch)43,3 in.
Höhe (metrisch)1100 mm
Aufnahmevermögen56 Stück 1536-Well-Mikrotiterplatten, 42 Stück 96- oder 384-Well-Platten, 30 Stück Transwell- oder Einsatzplatten, 20 Stück DeepWell
ModellCytomat 2 C70-LIN
TypInkubationsautomat
Gewicht (metrisch)80 kg
Breite (angloamerikanisch)19,3 in.
Breite (metrisch)491 mm
KammermaterialKupfer
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 %
Temperaturbereich (metrisch)Raumtemperatur +10 °C bis 70 °C
Spannung230 V
Unit SizeEach