Cytomat™ 2 C425-LiN Inkubationsautomat, Kupfer
Cytomat™ 2 C425-LiN Inkubationsautomat, Kupfer
Cytomat™ 2 C425-LiN Inkubationsautomat, Kupfer
Cytomat™ 2 C425-LiN Inkubationsautomat, Kupfer
Thermo Scientific™

Cytomat™ 2 C425-LiN Inkubationsautomat, Kupfer

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +4 °C bis 25 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 90 %
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSpannung
51033033120V
51033034230V
Katalognummer 51033033
Preis (EUR)
-
Spannung:
120V

Mit der neuen Generation der Thermo Scientific™ Cytomat™ 2 C4xx-LiN Inkubationsautomaten der mittleren Preisklasse zur Inkubation/Lagerung von Zellkulturen stellen Sie einen sicheren, reproduzierbaren Prozess sowie unübertroffene Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität sicher.

Diese Cytomat Inkubatoren sind mit verschiedenen Temperaturbereichen und Türpositionen zur Übergabe an den Laborautomatisierungsroboter erhältlich. Das Gerät lässt sich mit einer mittleren Zugriffszeit von 12 Sek. nahtlos integrieren.

Mit vollautomatischer thermischer Dekontamination und optional steuerbarer Luftfeuchtigkeit liefert die Cytomat 2 C4xx Serie einen neuen Standard zur deutlichen Reduktion des Kontaminationsrisikos.

Die Cytomat 2 C4xx-LiN Serie Inkubationsautomaten bieten die ideale sichere Umgebung für die Lagerung und Inkubation von Assays. Diese Serie von Inkubatoren der mittleren Preisklasse bietet eine Auswahl an Temperaturbereichen (4 bis 70 °C), hohe relative Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 %, stabile CO2-Bedingungen und eine automatisierte ContraCon Dekontaminationsroutine ohne schädliche Gase.

Das externe Heiz- und Kühlmodul ermöglicht dem Anwender die Schaffung eines individuell gestalteten Arbeitsbereichs, was eine einfache Integration in automatische Assay-Systeme ermöglicht.

Verfügbare Optionen

  • Das integrierte Barcodelesegerät (1D/2D) ermöglicht die Probenverfolgung, Barcode-Übertragung und Bestandsverwaltung.
  • Die P3-Plattenerkennung im Stapler hilft bei der Beseitigung von Fehlern bei der Handhabung von Laborartikeln.
  • Mit HydraSmart Technologie für präzise Feuchtigkeitsregelung ohne Wärmeabsaugung und externen Wassertank zur Vermeidung von Kontaminationen.
  • Genaue Geschwindigkeitseinstellung für die richtige Anwendung mit individueller Geschwindigkeitseinstellung pro Platte und einstellbarer stufenweiser Geschwindigkeitseinstellung (langsam/mittel/schnell).
  • Flexible Positionierung im Labor mit 6 möglichen Türpositionen, einschließlich Untertisch in einem einzigen Gehäuse.
  • Solide Innenkammer aus Kupfer zur natürlichen Kontaminationsvermeidung.
  • Tower Shaker (ToS) für ECHTES Orbitalschütteln von Anwendungen, die eine Probenbewegung erfordern und Zellen, die in Suspension aufbewahrt werden müssen.
Specifications
Zugriffszeit12 s
Zertifizierung/KonformitätCE-Zeichen
Tiefe (angloamerikanisch)20,1 in.
Tiefe (metrisch)511 mm
Elektrische Anforderungen120V / 60Hz
EigenschaftenInkubations- und Lagereinheit für oberen Temperaturbereich; bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit; inklusive ContraCon-Dekontaminationsroutine
Zur Verwendung mit (Anwendung)Inkubation/Lagerung von Zellkulturen bei 4 bis 25 °C
Höhe (angloamerikanisch)35,6 in.
Höhe (metrisch)905 mm
Aufnahmevermögen56 Stück 1536-Well-Mikrotiterplatten, 42 Stück 96- oder 384-Well-Platten, 30 Stück Transwell- oder Einsatzplatten, 20 Stück DeepWell
ModellCytomat 2 C425-LiN 120V 60Hz
TypInkubationsautomat
Gewicht (metrisch)90kg
Breite (angloamerikanisch)22,5 in.
Breite (metrisch)572 mm
KammermaterialKupfer
Relative Luftfeuchtigkeit<90 %
Temperaturbereich (metrisch)Raumtemperatur +4 °C bis 25 °C
Spannung120V
Unit SizeEach