1,0 μm- bis 3,2 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Thermo Scientific™

1,0 μm- bis 3,2 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000

Erfüllen die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)Menge
5130A1,3 μm15 ml
5100A1,0 μm15 ml
5100B1,0 μm100 mL
5100C1,0 μm1000 mL
5130B1,3 μm100 mL
5153A1,5 μm15 ml
5153B1,5 μm100 mL
5153C1,5 μm1000 mL
5200A2,0 μm15 ml
5200B2,2 μm100 mL
5200C2,2 μm1000 mL
5300A2,9 μm15 ml
5300B2,9 μm100 mL
5300C2,9 μm1000 mL
5320A3,2 μm15 ml
5320B3,2 μm100 mL
5320C3,2 μm1000 mL
5130C1,3 μm1000 mL
Katalognummer 5130A
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
1,3 μm
Menge:
15 ml

Die Thermo Scientific Latex Mikrosphäre Suspensionen Serie 5000 ist speziell für die Forschung mit Lichtstreuung, zur Mikroporenfilterprüfung, und für die Erzeugung von Aerosolpartikeln geeignet.

Diese Produktgruppe ist so ausgelegt, dass die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl an Partikelgrößen und -eigenschaften erfüllt werden. Diese eignen sich für Anwendungen wie zum Beispiel Bewertung und Prüfung von Filtern, Forschungen in der Strömungstechnik, Dispersionsstudien und viele weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Sie sind nicht für die Anwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder Diagnosereagenzien konzipiert, weil ihnen die genauen Spezifikationen für diese Anwendungen fehlen.

Eigenschaften:
  • Dichte von 1,05 g/cm3 und Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm
  • Die Durchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationsspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen.
  • Als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich
  • Größenbereich von bis zu 3,1 Mikrometern
  • Wenn Sie größere Partikel benötigen, verwenden Sie unsere Copolymer-Partikelsuspensionen der Serie 7000.

Bestellinformationen:

  • Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar.
  • 15 ml (Flaschenteilenr. “A”), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C).
  • Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.

Inhalt:

Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt

Empfohlen für:

Hoch konzentrierte Polymerpartikel < 3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.

Specifications
ZusatzstoffEnthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration10%
BeschreibungParticles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
EnthältAllgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung15 ml
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge15 ml
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
StabilitätProdukt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
FarbeWeiß oder farblos
Durchmesser (metrisch)1,3 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung
MaterialPolystyrol
ProdukttypSpezialpartikel
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.