Search
Search

| Katalognummer | Verschlussgröße | Verschlussfarbe |
|---|---|---|
| 5A0043 auch als 5A 0043 bezeichnet | 48 mm | Rot |
| 5A0032 auch als 5A 0032 bezeichnet | 35 mm | Weiß |
| 5B0049 auch als 5B 0049 bezeichnet | 48 mm | Orange |
| 5A0044 auch als 5A 0044 bezeichnet | 48 mm | Grün |
Prevent bio-hazardous spills with these Caps for Thermo Scientific™ Samco™ Histology Bio-Tite™ Specimen Containers.
Ordering Information:
Bulk packed, one bag per case