HyperSep™ Retain AX Kartuschen
Thermo Scientific™

HyperSep™ Retain AX Kartuschen

Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE-Kassetten.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSäulenbettgewichtSäulenkapazität (metrisch)
60107-411150 mg6 ml
60107-40130 mg1 ml
60107-40360 mg3 ml
60107-404200 mg3 ml
60107-405500 mg3 ml
60107-406500 mg6 ml
60107-407100 mg6 ml
60107-40860 mg6 ml
60107-412200 mg6 ml
60107-4142000 mg25 ml
60107-4151000 mg25 ml
60107-417100 mg15 ml
60107-419500 mg3 ml
Katalognummer 60107-411
Preis (EUR)
197,72
Pack of 30
Säulenbettgewicht:
150 mg
Säulenkapazität (metrisch):
6 ml
Preis (EUR)
197,72
Pack of 30
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kassetten, gepackt mit einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quartären Aminverbindungen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Hypersep Retain SPE-Kartuschen kommen häufig in der Forensik und der klinischen Analyse von THC und dessen Metaboliten zum Einsatz. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck, positivem Druck und Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Säulenkapazität (metrisch)6 ml
Beschreibung150 mg Bettgewicht; 6 ml Säulenvolumen
Zur Verwendung mit (Anwendung)Retention von sauren Analyten
Menge30er-Packung
Säulenbettgewicht150 mg
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße30 bis 50 μm
ProduktlinieHyperSep
SorbensHyperSep Quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB
TypFestphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch)6 ml
Unit SizePack of 30