HyperSep™ Phenyl-Kartuschen
Thermo Scientific™

HyperSep™ Phenyl-Kartuschen

Diese Phenyl-SPE-Kartuschen bieten eine alternative Selektivität für die Retention von basischen Verbindungen und ermöglichen eine verbesserte Extraktion von aromatischen Verbindungen und basischen Analyten.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSäulenbettgewichtSäulenkapazität (metrisch)
60108-386100 mg1 ml
60108-387200 mg3 ml
60108-388500 mg3 ml
60108-389500 mg6 ml
60108-51650 mg1 ml
60108-5171000 mg6 ml
60108-7072000 mg15 ml
60108-7085000 mg25 ml
60108-70910.000 mg75 ml
Katalognummer 60108-386
Preis (EUR)
283,30
Each
Säulenbettgewicht:
100 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
Preis (EUR)
283,30
Each

Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.

Bei Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenyl-Kartuschen bietet die Elektronendichte des aromatischen Rings eine andere Selektivität als andere unpolare Sorbentien zur Retention von basischen Verbindungen. Die Kartuschen werden häufig für unpolare Interaktionen verwendet, so z. B. für die:

  • Extraktion von aromatischen Verbindungen
  • Extraktion von basischen Analyten
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten

Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.

Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Säulenkapazität (metrisch)1 ml
Beschreibung100 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Zur Verwendung mit (Anwendung)Extraktion aromatischer Verbindungen und basischer Analyten
MengePackung mit 100 Stück
Säulenbettgewicht100 mg
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße40 bis 60 μm
ProduktlinieHyperSep
SorbensHyperSep Phenyl
TypFestphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch)1 ml
Unit SizeEach