Search
Search

| Katalognummer | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) |
|---|---|---|
| 60108-434 | 1000 mg | 6 ml |
| 60108-360 | 500 mg | 6 ml |
| 60108-417 | 50 mg | 1 ml |
| 60108-418 | 100 mg | 1 ml |
| 60108-419 | 200 mg | 3 ml |
| 60108-521 | 500 mg | 3 ml |
| 60108-713 | 2000 mg | 15 ml |
| 60108-714 | 5000 mg | 25 ml |
| 60108-715 | 10.000 mg | 75 ml |
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Platten enthalten ein Sorptionsmittel für den Austausch starker Anionen zur Extraktion schwacher Säuren. Zu den typischen Anwendungen gehören:
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.