Search
Search

| Référence | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) |
|---|---|---|
| 60108-720 | 300 mg | 3 ml |
| 60108-719 | 130 mg | 1 ml |
| 60108-721 | 500 mg | 3 ml |
| 60108-722 | 200 mg | 6 ml |
| 60108-723 | 500 mg | 6 ml |
| 60108-724 | 1 000 mg | 6 ml |
| 60108-742 | 200 mg | 10 ml |
| 60108-769 | 130 mg | 10 ml |
| 60108-777 | 200 mg | 3 ml |
| 60108-741 | 50 mg | 1 ml |
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de stupéfiants. Elles sont utilisées dans l’analyse de nombreux composés médicamenteux dans des matrices biologiques, notamment des composés basiques et neutres.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.