Search
Search

| Katalognummer | Sorbens | Innendurchmesser (metrisch) |
|---|---|---|
| 60311-302 | HyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB | 3,0 mm |
| 60311-201 | HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB | 2,1 mm |
| 60311-202 | HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB | 3,0 mm |
| 60311-301 | HyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB | 2,1 mm |
| 60311-401 | HyperSep Quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB | 2,1 mm |
| 60311-402 | HyperSep Quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB | 3,0 mm |
| 60311-501 | HyperSep Hypercarb | 2,1 mm |
| 60311-502 | HyperSep Hypercarb | 3,0 mm |
Die Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct Connect Online-SPE-Säule bietet einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.