Search
Search
| Número de catálogo | Tipo de producto | Envase |
|---|---|---|
| 6452-30 | Etiquetas con números de cajón | c/u |
| 6420-30 | Stylus | 4/paq. |
| 6422-30 | Soporte Stylus | c/u |
| 6444-30 | Hoja absorbente | c/u |
| 6424-30 | Rejilla portafrascos | c/u |
| 6431-30 | Cable alargador | c/u |
| 6430-30 | Alarma remota | c/u |
| 6434-30 | Altavoces de alarma remota | c/u |
| 6020-30 | Carro del sistema VersaTREK 240 | c/u |
| 6432-30 | Altavoz interno | c/u |
| 6440-30 | Termómetro | c/u |
| 6705-30 | Placa de anclaje del termómetro | c/u |
| 6031-30Y | Cajón derecho | c/u |
| 6030-30Y | Cajón izquierdo | c/u |
| 6410-30 | Manual del usuario de VersaTREK/ESP (CD) | c/u |
| 6400-30 | Manual del usuario de VersaTREK (CD) | c/u |
| 6168-30 | Caja serie USB externa de 8 puertos | c/u |
| 6150-30 | Impresora HP Laserjet | c/u |
| 6152-30 | Cable de impresora serie USB 6' | c/u |
| 6852-30Y | Acondicionador de potencia, 360 VA | c/u |
| 6159-30 | Conmutador Ethernet | c/u |
| 6170-30 | Cable adaptador AT | c/u |
| 6172-30 | Cable de parche del pleno | c/u, 25 ft |
| 6171-30 | Cable de parche sin enganches | c/u |
| 6174-30 | Cable de parche del pleno | c/u, 50 ft |
| 6175-30 | Cable de parche del pleno | c/u, 100 ft |
| 6854-30Y | Acondicionador de potencia, 1440/1500 VA | c/u |
| 6320-30 | Soporte de sujeción sísmico 528 | c/u |
| 6040-30 | Adaptadores frascos Myco | 25/caja |
| 6044-30 | Tapones de ubicación deshabilitada | c/u |
| 6118-30-1 | Disco duro | c/u |
| 6119-30-1 | Organizador de disco duro | c/u |