Resurge™ CD2 Supplement, without glucose and L-glutamine
Gibco™

Resurge™ CD2 Supplement, without glucose and L-glutamine

Resurge CD2 Supplement, ohne Glucose und L-Glutamin, ist eine chemisch definierte Supplementrezeptur zur Ergänzung einer Vielzahl von Basismedien. Dieses SupplementWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
670015100 g
Katalognummer 670015
Preis (EUR)
191,00
Each
Menge:
100 g
Preis (EUR)
191,00
Each
Resurge CD2 Supplement, ohne Glucose und L-Glutamin, ist eine chemisch definierte Supplementrezeptur zur Ergänzung einer Vielzahl von Basismedien. Dieses Supplement wurde unter Verwendung mehrerer Wirtszelllinien und in verschiedenen Kultursystemen entwickelt, einschließlich Schüttelkolben und Bioreaktoren im Laborformat. Resurge CD2 Supplement, ohne Glucose und L-Glutamin, wurde für den Einsatz in Systemen zur CHO-Zellkultur entwickelt und kann als Medienergänzung oder als Feed für Kultursysteme verwendet werden.

Specifications
ZelllinieCHO
KulturtypSäugetierzellkultur
FormatFlasche(n)
ProduktlinieResurge
Menge100 g
QuelleOhne Stoffe tierischen Ursprungs
KlassifikationOhne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei
FormPulver
ProdukttypMedien-Supplement
Ohne AdditiveKein Glutamin
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.