Soy 100
El producto real puede variar
Gibco™

Soy 100

Soy 100 es una peptona de proteína de soja muy digerida con un alto contenido de nucleósidos y aminoácidos libres.TieneMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
670138500 g
67013710 kg
215383100 g
Número de catálogo 670138
Precio (CLP)
-
Cantidad:
500 g

Soy 100 es una peptona de proteína de soja muy digerida con un alto contenido de nucleósidos y aminoácidos libres.Tiene altas concentraciones de vitaminas y carbohidratos, por lo que está recomendada para el cultivo de una amplia variedad de organismos microbianos, así como diversas aplicaciones de cultivo de células de mamíferos.

Soja 100 puede mezclarse con otras peptonas que no sean de origen animal, como las de trigo o levadura, cuando se desea sustituir las peptonas de origen animal.

Soja 100 también forma parte del Peptone Preview Pak Gibco, que contienen nuestras nuevas peptonas de trigo, algodón, soja y levadura.Estas peptona proporcionan perfiles nutricionales únicos en comparación con otros suplementos de cultivo celular.El Preview Pak incluye cinco muestras de 100 gramos*.

* El Peptone Preview Pak Gibco no sigue las GMP.Hay envases de mayor tamaño y de acuerdo a las GMP disponibles.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Tipo de cultivoMammalian, Insect, Microbial
Para utilizar con (aplicación)Cultivo celular y fermentación microbiana, aplicación en cultivo tisular
FormatoFrasco, balde
Línea de productosGibco
Cantidad500 g
NotasEn la fabricación de este producto no se utilizan ingredientes ni reactivos de origen animal.
Duración de almacenamiento2 Years
FuenteAnimal origin-free
FormularioPolvo
Tipo de productoMedios de cultivo deshidratados
Estado normativoResearch Use or Further Manufacturing
pH6.2 to 7.6
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Store in cool, dry conditions in well-sealed container, 2°C to 25°C