Boyas flotantes, para dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI de 0,1 ml
Thermo Scientific™

Boyas flotantes, para dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI de 0,1 ml

Los flotadores de los dispositivos de diálisis Thermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI son balsas de polietileno de baja densidad (LPDE) diseñadasMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
695884 boyas
Número de catálogo 69588
Precio (MXN)
-
Cantidad:
4 boyas
Pedido a granel o personalizado
Los flotadores de los dispositivos de diálisis Thermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI son balsas de polietileno de baja densidad (LPDE) diseñadas que pueden albergar de forma segura hasta 25 dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI de 0,1 ml para permitir la diálisis de conjuntos.

Características de boyas de flotación para dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI de 0,1 ml:

Formato flexible: permite al usuario hacer diálisis en una sola muestra (tubo) o en varias (conjunto de 25).
Reutilizable: la estructura de polietileno de baja densidad (LPDE) inerte es compatible con la mayoría de las condiciones acuosas de tampón; los flotadores se pueden lavar y reutilizar muchas veces.
Indexado: las marcas de columna y fila fáciles de leer hacen que sea fácil realizar un seguimiento de la identidad de las diferentes muestras.

Los flotadores del dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer MINI tienen marcadas las filas (A a E) y las columnas (1 a 5) para facilitar el seguimiento de muestras individuales. Estos flotadores están diseñados para contener dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI (solo de 0,1 ml), cuyas superficies inferiores son una interfaz de diálisis compuesta por una barrera de membrana de celulosa. El flotador sostiene los dispositivos de modo que las partes inferiores entren en contacto con la solución en la que flotan para la diálisis. Aunque los flotadores pueden usarse como flotadores en depósitos de agua para tubos de microcentrífugas, no están diseñados ni recomendados para este propósito, y el material LPDE no es adecuado para su uso a temperaturas superiores a 50 °C.

Productos relacionados
Dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI, MWCO de 10.000, 0,1 ml
Dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI, MWCO de 20.000, 0,1 ml
Dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI, MWCO de 2000, 0,1 ml
Dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI, MWCO de 3500, 0,1 ml
Dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI, MWCO de 7000, 0,1 ml
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Capacidad (métrico)0,1 mL
MembranaMembrana de celulosa, diálisis
Línea de productosSlide-A-Lyzer
Cantidad4 boyas
FormatoCopa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

With what chemicals is the Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit compatible?

The Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit is compatible with alcohols, ketones, esters, oxides, and solvents containing nitrogen.
Alkalis: 1N sodium hydroxide or 1N ammonium hydroxide may cause pore swelling or shrinkage; not recommended to be used with 1N potassium hydroxide
Acids: Will survive weak acids (100% acetic or formic acids), or ~25% phosphoric or sulfuric acids; it should not be used with >25% strong acids, although a weak solution of a strong acid may work

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

What percent of my sample should I expect to lose during dialysis when using the Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit?

In general, polypropylene and regenerated cellulose have very low nonspecific binding properties. The percent recovery of a sample will depend on the unique properties of the sample and on the initial concentration of the sample.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

What materials are used to manufacture the Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit?

The membrane is regenerated cellulose and the plastic is a polypropylene copolymer. Both materials have very low protein and nucleic acid binding properties.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

How long does it take to dialyze with the Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit?

The Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit can convert 100 µL of pH 2.8 buffer to pH 9.4 dialyzing against 1 liter bicarbonate buffer, pH 9.4 in less than 10 minutes.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

How do I use the Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit?

- Wearing gloves, apply sample (0.01-0.1 mL) using a pipette.
- OPTIONAL: Soak the Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit to remove trace contaminants.
- Cap the Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit (to minimize loss) and snap it into the float (sold separately).
- Insert the float into the beaker containing the dialysate.
- Recover sample.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.