PBS (10X), pH 7.2
Gibco™

PBS (10X), pH 7.2

Phosphate-Buffered Saline (PBS)은 dissociation 전 세척, 세포 또는 조직 이동, 계수 전 세포 희석, 시약 조제 등 다양한 세포 배양자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
7001307310 x 500 mL
70013032500 mL
카탈로그 번호 70013073
제품 가격(KRW)
637,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
707,000
할인액 70,000 (10%)
Each
수량:
10 x 500 mL
제품 가격(KRW)
637,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
707,000
할인액 70,000 (10%)
Each
Phosphate-Buffered Saline (PBS)은 dissociation 전 세척, 세포 또는 조직 이동, 계수 전 세포 희석, 시약 조제 등 다양한 세포 배양 어플리케이션에 사용하는 평형 염액입니다. PBS는 세포 해리 전 배양에서 킬레이터를 제거하는 칼슘과 마그네슘 없이 제형되었습니다. 라이프 테크놀로지스는 다양한 세포 배양 어플리케이션에 맞는 여러 가지 PBS 제형을 제공합니다. 배지 선택 도구로 올바른 제형을 검색하세요.

PBS 제형

무함유
• Calcium
• Magnesium
• Phenol Red

완전한 제형을 이용할 수 있습니다.

용도
in vitro 진단용. 주의: 인간이나 동물의 치료용으로 사용할 수 없습니다. 이 용도 외의 사용은 지역 법률에 위반될 수 있습니다.

cGMP 제조 품질 시스템

Gibco™ PBS는 New York Grand Island에 소재한 cGMP에 부합하는 시설에서 제조됩니다. 이 시설은 의료기기 제조자로 FDA에 등록되어 있으며 ISO 13485, ISO 9001 인증을 받은 기관입니다. 공급망 유지를 위해 라이프 테크놀로지스는 본사 스코틀랜드 시설(70013-065)에서도 제조한 동일한 PBS 제품을 제공합니다. 이 시설은 FDA에 의료기기 제조업체로 등록되어 있으며 ISO 13485 인증을 가지고 있습니다.

Gibco™ PBS 농축 제형은 희석 시 pH 조정이 필요할 수 있습니다(자세한 정보는 protocol 참조).

This product is not used for in vitro diagnostic purpose in some countries.
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
사양
화학물질 이름 또는 재질Phosphate Buffered Saline (PBS)
포함No Sodium Pyruvate
제조 품질cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
삼투압2800 - 3200 mOsm/kg
권장 스토리지Storage conditions: 15°C to 30°C
Shipping conditions: Room temperature
Shelf life: 24 months from date of manufacture
멸균Sterile-filtered
농도10 X
용도(애플리케이션)Mammalian Cell Culture, Chromatin Biology
물리적 형태Liquid
제품라인Gibco
수량10 x 500 mL
용액 유형Phosphate Buffered Saline
pH7.1 to 7.3
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

Are your PBS products tested for endotoxin levels?

Our PBS, pH 7.2 and PBS, pH 7.4 products are tested for endotoxin and the endotoxin levels are shown on the Certificate of Analysis (CoA) for the particular lot number of the product.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Are your PBS products sterile and suitable for cell culture?

We offer PBS - Phosphate-Buffered Saline (10X) pH 7.4, RNase-free (Cat. Nos. AM9624 and AM9625), which is molecular biology grade and is certified to be RNase-free. However, it is not sterile and hence is not cell culture-grade.

All our other PBS products (Cat. Nos. 70011xxx, 10010xxx, 70013xxx, 20012xxx) are filter-sterilized using a 0.1 µm filter and are cell culture grade (ready to use directly on cells). However, they are not tested for nuclease activity.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Are your PBS products DNase- and RNase-free?

We offer PBS - Phosphate-Buffered Saline (10X) pH 7.4, RNase-free (Cat. Nos. AM9624 and AM9625) that is molecular biology grade and is certified to be RNase-free. Our other PBS products are made with distilled water and are filter-sterilized, but are not tested for RNase and DNase activity.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.