RNase AWAY™ Surface Decontaminant
Thermo Scientific™
RNase AWAY™ Surface Decontaminant
실험실 장비 표면의 RNase와 DNA를 제거하는 데 사용합니다. RNase AWAY는 발암성이 있는 DEPC 처리 의존도를 낮춰 주고 소독 목적으로 초자류를 베이킹하는 시간을 단축시켜 줍니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)컨테이너 유형제품 사이즈
7005-114 LBottleCase of 4
7000TS
7000으로도 사용됨
250 mLBottleCase of 12
7002475mL스프레이 병Case of 6
7002PK475mL스프레이 병Each
70031 LBottleCase of 5
7003PK1 LBottleEach
7005-11PK
7005-11으로도 사용됨
4 LBottleEach
카탈로그 번호 7005-11
제품 가격(KRW)
815,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
958,000
할인액 143,000 (15%)
Case of 4
부피(미터법):
4 L
컨테이너 유형:
Bottle
Unit Size:
Case of 4
제품 가격(KRW)
815,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
958,000
할인액 143,000 (15%)
Case of 4
실험실 장비 표면의 RNase와 DNA를 제거하는 데 사용합니다. Thermo Scientific™ RNase AWAY™는 장비, 탁상, 초자류 및 플라스틱 용기의 오염 제거에 적합합니다. 발암성이 있는 DEPC 처리 의존도를 낮춰 주고 소독 목적으로 초자류를 베이킹하는 시간을 단축시켜 줍니다.
  • 피펫, 겔 박스 또는 RNA나 DNA prep에 사용
  • 겔 고분자화 또는 염색을 방해하는 잔류물이 없음
  • 화학적인 안정성 및 비마모성
  • 강산 비함유
책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
구성Sodium Hydroxide with Water
컨테이너 유형Bottle
부피(영국식 단위)1.06 gal.
부피(미터법)4 L
pH11
Unit SizeCase of 4
자주 묻는 질문(FAQ)
Do you have a Technical data sheet (TDS) for RNase AWAY Surface Decontaminant?
We have a safety data sheet (SDS) and COA for RNase AWAY Surface Decontaminant. Visit our Documents and Certificates page to search for and request these documents.