Centrífugas de bancos de sangre Sorvall™ BP 8 y 16
Thermo Scientific™

Centrífugas de bancos de sangre Sorvall™ BP 8 y 16

La combinación de una mejor ergonomía y el diseño compacto con la configuración rápida de ciclos trazables y reproducibles convierten a esta centrífuga en la opción perfecta para lograr una productividad simplificada del procesamiento de sangre.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosDescripción
75007681200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásicoCentrífuga Sorvall BP 8
75007683200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásicoCentrífuga Sorvall BP 16
75007695380/400/415 V ±10%, 50 Hz trifásicoCentrífuga Sorvall BP 16
75007689380/400/415 V, ±10 %, 50 Hz, trifásicoCentrífuga Sorvall BP 8
75007662200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásicoCentrífuga refrigerada por agua de alta resistencia Sorvall BP 8
75007661200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásicoCentrífuga refrigerada por agua de alta resistencia Sorvall BP 16
75007682200/208/220/230/240 V ±10 %, 50/60 Hz, monofásicoCentrífuga de alta resistencia Sorvall BP 16
75007684200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásicoCentrífuga de alta resistencia Sorvall BIOS 16 Sorvall BP 8
75007688380/400/415 V ±10%, 50/60 Hz 50 Hz trifásicoCentrífuga de alta resistencia Sorvall BP 16
Número de catálogo 75007681
Precio (CLP)
-
Requisitos eléctricos:
200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásico
Descripción:
Centrífuga Sorvall BP 8

Gracias a una capacidad mejorada de 16 bolsas de sangre de 500 ml y un diseño fácil de usar, las NUEVAS centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 y 16 permiten trabajar con grandes volúmenes de forma más fácil y cómoda con los protocolos validados y de conformidad con normativas mundiales.

También ofrecemos una gama de adaptadores que permiten la centrifugación de los tubos y microplacas más comunes, utilizando el mismo cuerpo del rotor y cestillos ovalados (75003964).

Procesamiento de muestras de alto rendimiento
  • Dispone de dos modelos, lo que ofrece flexibilidad para seleccionar rotores de mayor capacidad o que se adapten a los flujos de trabajo existentes, con una opción de 4 rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™:
    • Para necesidades de procesamiento de sangre de normales a intermedias, seleccione la centrífuga Sorvall BP 8 que proporciona una capacidad de 6 bolsas de sangre de 550 ml y, mediante el uso del mismo sistema de cestillos, puede ampliarse a 8 bolsas de 550 ml
    • Para necesidades de procesamiento de sangre elevadas, elija la centrífuga Sorvall BP 16 con capacidad para 12 bolsas de sangre de 500 ml, ampliable a 16 bolsas de 500 ml con la misma selección de cestillos
  • Logre resultados reproducibles con la función Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), ajustando automáticamente el tiempo de funcionamiento para tener en cuenta las variaciones de aceleración.

Seguridad y eficiencia integradas
  • Diseño compacto y mejoras ergonómicas con un cómodo botón pulsador que permiten optimizar el uso diario de la centrífuga:
    • Apertura y cierre automáticos de la puerta de la centrífuga de delante a atrás con la función Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Apertura y cierre de la tapa del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ con guardado de la tapa
  • Thermo Scientific™ Auto-ID permite la detección y programación inmediatas del rotor mediante la identificación instantánea del rotor ahorrando tiempo y protegiendo la integridad de las muestras.
  • La interfaz Thermo Scientific™ Centri-Touch™ con pantalla brillante, de alta visibilidad y fácil de usar con guantes simplifica la configuración de los ciclos. Se ha mejorado aún más con controles de acceso como el inicio de sesión de usuario con protección con contraseña y la conversión de protocolos existentes Thermo Scientific™ Centri-Cross™.
    • Compatible con el software de gestión de datos Centri-Log Plus para el cumplimiento de la parte 11 del título 21 del CFR de la FDA
También ofrecemos una gama de adaptadores que permiten la centrifugación de los tubos y microplacas más comunes, utilizando el mismo cuerpo del rotor y cestillos ovalados (75003964).
Especificaciones
Certificaciones/conformidadLista UL y FDA, marcado CE conforme con la directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE
Tipo de controladorPantalla táctil Centri-Touch
DescripciónCentrífuga Sorvall BP 8
Dimensiones (Al x An x F)101,5 x 81,6 x 90,0 cm (39,9 x 32,1 x 35,4 pulg)
Sistema de accionamientoTecnología de accionamiento sin escobillas con par de torsión alto DuraFlex
Requisitos eléctricos200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásico
Frecuencia50/60 Hz
Tecnología ecológicaApagado de refrigeración cuando se abre la puerta, rotores con protección Eco-Spin
Peso neto1025,2 lb (465 kg)
Otras funcionesSelección de varios idiomas, vídeos de formación integrados, registro de usuarios, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, ID automática de rotor, visualización de desequilibrio en pantalla, exceso de temperatura, cámara de acero inoxidable, pantalla de orientación para mensajes de error
Tipo de productoCentrífuga de banco de sangre
Perfil (aceleración/frenado)Perfiles de emulación múltiples: 11 de aceleración, 12 de desaceleración
Tiempo de actividad99 horas 59 min. 59 seg. (incrementos de 1 seg.)
EstándaresEN 61010-1 3.ª edición, IEC 61010-2-020 3.ª edición, IEC 61010-2-101 3.ª edición, EN 61326-1 Clase B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Intervalo de temperatura (métrico)De -20 °C a +40 °C, ajustable a 1 °C
Tensión220/230/240 V
GarantíaUnidad de 2 años, tren de accionamiento de 5 años (eje motor y accionamiento), refrigeración de 5 años
Capacidad6 bolsas de sangre de 550 ml y 8 de 550 ml
RCF máx.7.295 x g
Vel. máx5000 rpm
Línea de productosSorvall
RefrigeradoSí
Unit SizeEach