Centrífugas Sorvall X1 y X1R Pro
Thermo Scientific™

Centrífugas Sorvall X1 y X1R Pro

La pantalla táctil ergonómica de la serie Pro facilita la programación para obtener resultados más rápidos, además de acceder y realizar un seguimiento de todos los ciclos, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRefrigeradoTensiónModeloDescripción
75009760Sí208/230 VSolo para uso generalSorvall X1R Pro; 220-230 V
75009220No120/240 VCon certificación IVDSorvall X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz
75009260Sí220/230 VCon certificación IVDSorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
75009261Sí120 VCon certificación IVDSorvall X1R Pro-MD, 120 V
75009263Sí100 VCon certificación IVDSorvall X1R Pro-MD, 100 V
75009720No120/240 VSolo para uso generalSorvall X1 Pro 100-240V 50/60Hz
75009763Sí100 VSolo para uso generalSorvall X1R Pro, 100 V
Número de catálogo 75009760
Precio (MXN)
-
Refrigerado:
Sí
Tensión:
208/230 V
Modelo:
Solo para uso general
Descripción:
Sorvall X1R Pro; 220-230 V
Las centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 y X1R de uso general Pro ofrecen un alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Las centrífugas GP Pro facilitan la programación para obtener resultados rápidos y proporcionan un seguimiento de todas las ejecuciones, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga. Con una capacidad de hasta 1,6 L, ofrecen un tamaño compacto y pueden centrifugar hasta 76 tubos de sangre de 5/7 ml, 16 tubos cónicos de 50 ml o 10 microplacas estándar con biocontención. La máxima versatilidad se logra con 17 rotores disponibles para elegir y Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange para cambiar rápidamente entre aplicaciones.
La serie de centrífugas GP Pro está disponible en modelos ventilados (X1) o refrigerados (X1R), así como para uso general en laboratorio o con certificación IVD.
Características de rendimiento:
  • La interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil simplifica el funcionamiento con una barra de menús de fácil acceso y un icono de estado de la centrifugadora para una monitorización de un vistazo
  • Efecto centrífugo acumulado Thermo Scientific™ (ACE™ ): función integradora para una mayor reproducibilidad
  • La tecnología de desequilibrio Thermo Scientific™ SMARTSpin™ optimiza la seguridad y maximiza el desequilibrio de la aceleración, el frenado y la carga residual para cada opción de rotor y cestillo
Intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™:
  • Cambio seguro y ergonómico del rotor mediante un botón en tan solo tres segundos sin necesidad de herramientas
  • Acceso total a la cámara que facilita la limpieza y minimiza el riesgo de contaminación
  • Flexibilidad para cambiar con rapidez entre aplicaciones y evolucionar con junto con las necesidades cambiantes de su laboratorio
Tapas de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™:
  • Opciones de sellado de biocontención que permite un sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes, diseñado ergonómicamente para utilizarse con la mano derecha o con la izquierda
  • Las señales de cierre audibles y visuales mejoran la seguridad
  • Certificación de biocontención por el Instituto Nacional para la Protección de la Salud, Porton Down, Reino Unido o TÜ V NORD CERT GmbH, Alemania
Rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite ™
  • Hasta 17 opciones de rotor únicas, incluidas las opciones de rotor de fibra de carbono Fiberlite, para ayudar a maximizar el rendimiento y la flexibilidad
  • Los rotores de fibra de carbono Fiberlite están respaldados por una garantía de 15 años y no hay limitación en los ciclos de uso.
  • La fibra de carbono ofrece una capacidad única para moldear cada cavidad para que se ajuste perfectamente a tubos cónicos desechables, frascos y otros consumibles
Características de ergonomía/seguridad:
  • Diseño que ahorra espacio con dimensiones compactas para optimizar el área de trabajo a una altura ergonómica
  • Las características de seguridad de la tapa promueven la carga y descarga ergonómica de las muestras y permiten una fácil limpieza
Eficiencia energética:
  • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos
  • La capacidad de programación y encendido/apagado del compresor promueve el ahorro de energía
  • Los rotores de Fiberlite pesan hasta un 60 % menos que los rotores equivalentes de metal y, por lo tanto, aceleran/desaceleran más rápido, lo que se traduce en un menor consumo de energía por ciclo.*
Conectividad y gestión de datos:
  • El registro de eventos, el registro del rotor y los datos de las gráficas se pueden exportar a través de USB en formato CSV o PDF
  • Los programas se pueden descargar y compartir entre unidades
  • Puerto USB delantero que facilita la conexión y la transferencia de datos
  • El modo disponible opcional Thermo Scientific™ SECURE-Spin™ habilita funciones de control avanzadas y seguras en las centrífugas X Pro al admitir el cumplimiento y la trazabilidad de la gestión de datos 21 CFR Parte 11
    • La documentación rastreable proporciona un seguimiento de auditoría para los cambios en el entorno y el programa
    • Compatible con el software de gestión de datos Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus, que permite la supervisión remota de un número ilimitado de centrifugadoras y el seguimiento de muestras con un lector de código de barras
Modelos anteriores:
  • Sorvall X1, Sorvall X1R
*Compare los datos destacados en la hoja informativa ecológica de 2021 en https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/PG2030-PJT4622-COL33722-Centrifuges-FactSheet-Americas-FHR.pdf
Especificaciones
Certificaciones/conformidadEN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controladorMicroprocesador
DescripciónSorvall X1R Pro; 220-230 V
Dimensiones (Al x An x F)36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg)
Tipo de pantallaInterfaz de pantalla táctil a todo color
Sistema de accionamientoInducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
IncluyeEl rotor debe adquirirse por separado
MemoriaAlmacena hasta 100 eventos y programas
ModeloSolo para uso general
Tipo de productoCentrífuga de uso general
Perfil (aceleración/frenado)9 de aceleración/10 de frenado
Memoria para programasHasta 100 programas a través de la interfaz de la pantalla táctil a todo color
CantidadUnidad
Rotor incluidoNo
Características de seguridadDetección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Ventilado/aNO
Tensión208/230 V
Capacidad4 tubos de recogida de sangre de 400 ml, 76 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 36 tubos cónicos de 15 ml, 16 tubos cónicos de 50 ml con rotor TX-400
RCF máx.25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2)
Vel. máx15,200 rpm con F21-48x2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2
RefrigeradoSí
Unit SizeEach