Suspensiones de microesferas de copolímero serie 7000
Thermo Scientific™

Suspensiones de microesferas de copolímero serie 7000

Cubra la necesidad de materiales de partículas con una gran variedad de tamaños de partículas y propiedades mediante suspensiones de microesferas de copolímero Thermo Scientific™ serie 7000.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Cantidad
7510B11 μm100 mL
7503A3,2 μm15 ml
7503B3,2 μm100 mL
7503C3,2 μm1000 mL
7505A6 μm15 ml
7505B6 μm100 mL
7505C6 μm1000 mL
7508A7,9 μm15 ml
7508B7,9 μm100 mL
7508C7,9 μm1000 mL
7510A12 μm15 ml
7510C11 μm1000 mL
7516A17 μm15 ml
7516B17 μm100 mL
7516C17 μm1000 mL
7520A19 μm15 ml
7520B19 μm100 mL
7520C19 μm1000 mL
7525A25 μm15 ml
7525B25 μm100 mL
7525C25 μm1000 mL
7545A45 μm15 ml
7545B45 μm100 mL
7545C45 μm1000 mL
7550A55 μm15 ml
7550B55 μm100 mL
7550C55 μm1000 mL
7575A71 μm15 ml
7575B71 μm100 mL
7575C71 μm1000 mL
7590A90 μm15 ml
7590B90 μm100 mL
7590C90 μm1000 mL
7602A97 μm15 ml
7602B97 μm100 mL
7602C97 μm1000 mL
7640A134 μm15 ml
7640B134 μm100 mL
7640C134 μm1000 mL
7725A222 μm15 ml
7725B222 μm100 mL
7725C222 μm1000 mL
Número de catálogo 7510B
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
11 μm
Cantidad:
100 mL
Satisfaga una amplia variedad de necesidades en cuanto al tamaño y las propiedades de las partículas mediante suspensiones de microesferas de copolímero Thermo Scientific™ serie 7000, útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes.

Las suspensiones de microesferas de copolímero grandes están compuestas de polímero de poliestireno entrecruzado con entre un 4 % y un 8 % de divinilbenceno (DVB). Las partículas son químicamente inertes y se pueden lavar con alcohol y vacío o dejándolas secar al aire. La densidad de polímero es de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso.

Información para pedidos:

Disponible en frascos de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia A), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 7503B y 7503C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.

Incluye:

Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto

Recomendado para:

Partículas de polímero de alta concentración > 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones. También son útiles como partículas experimentales para sistemas analíticos acústicos y ópticos.

No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.

No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.

No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.

Especificaciones
AditivoContiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración10%
DescripciónPartículas útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes.
IncluyeProspecto general de manipulación del producto
Envase100 mL
Densidad de las partículas1.05g/cm3
Cantidad100 mL
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
ColorWhite or Colorless
Diámetro (métrico)11 μm
Para utilizar con (aplicación)Fluid Mechanics, Large Pore Filtration
MaterialPoliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de productoCopolymer Microsphere Suspensions
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.