Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Cantidad |
|---|---|---|
| 7590B | 90 μm | 100 mL |
| 7503A | 3,2 μm | 15 ml |
| 7503B | 3,2 μm | 100 mL |
| 7503C | 3,2 μm | 1000 mL |
| 7505A | 6 μm | 15 ml |
| 7505B | 6 μm | 100 mL |
| 7505C | 6 μm | 1000 mL |
| 7508A | 7,9 μm | 15 ml |
| 7508B | 7,9 μm | 100 mL |
| 7508C | 7,9 μm | 1000 mL |
| 7510A | 12 μm | 15 ml |
| 7510B | 11 μm | 100 mL |
| 7510C | 11 μm | 1000 mL |
| 7516A | 17 μm | 15 ml |
| 7516B | 17 μm | 100 mL |
| 7516C | 17 μm | 1000 mL |
| 7520A | 19 μm | 15 ml |
| 7520B | 19 μm | 100 mL |
| 7520C | 19 μm | 1000 mL |
| 7525A | 25 μm | 15 ml |
| 7525B | 25 μm | 100 mL |
| 7525C | 25 μm | 1000 mL |
| 7545A | 45 μm | 15 ml |
| 7545B | 45 μm | 100 mL |
| 7545C | 45 μm | 1000 mL |
| 7550A | 55 μm | 15 ml |
| 7550B | 55 μm | 100 mL |
| 7550C | 55 μm | 1000 mL |
| 7575A | 71 μm | 15 ml |
| 7575B | 71 μm | 100 mL |
| 7575C | 71 μm | 1000 mL |
| 7590A | 90 μm | 15 ml |
| 7590C | 90 μm | 1000 mL |
| 7602A | 97 μm | 15 ml |
| 7602B | 97 μm | 100 mL |
| 7602C | 97 μm | 1000 mL |
| 7640A | 134 μm | 15 ml |
| 7640B | 134 μm | 100 mL |
| 7640C | 134 μm | 1000 mL |
| 7725A | 222 μm | 15 ml |
| 7725B | 222 μm | 100 mL |
| 7725C | 222 μm | 1000 mL |
Las suspensiones de microesferas de copolímero grandes están compuestas de polímero de poliestireno entrecruzado con entre un 4 % y un 8 % de divinilbenceno (DVB). Las partículas son químicamente inertes y se pueden lavar con alcohol y vacío o dejándolas secar al aire. La densidad de polímero es de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso.
Información para pedidos:
Disponible en frascos de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia A), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 7503B y 7503C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendado para:
Partículas de polímero de alta concentración > 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones. También son útiles como partículas experimentales para sistemas analíticos acústicos y ópticos.
No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.