Cóctel de un solo uso inhibidor de la fosfatasa Halt™
Thermo Scientific™

Cóctel de un solo uso inhibidor de la fosfatasa Halt™

El cóctel inhibidor de fosfatasas Thermo Scientific Halt mantiene el estado de fosforilación de las proteínas durante y después deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
7842710 ml
784201 ml
7842824 x 100 μl
784265 x 1 ml
Número de catálogo 78427
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 ml
Pedido a granel o personalizado
El cóctel inhibidor de fosfatasas Thermo Scientific Halt mantiene el estado de fosforilación de las proteínas durante y después de la lisis celular o la extracción de proteínas de tejidos.

Características del cóctel inhibidor de la fosfatasa Halt de un solo uso:

• Desprovisto de inhibidores de proteasa: para protegerse contra proteasas y fosfatasas, utilice el cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt.
• Dializable: es posible dializar o desalinizar la muestra para eliminar de forma eficaz los inhibidores de los extractos celulares antes de realizar procedimientos que se ha descubierto que son incompatibles con los componentes del cóctel.
• Suministrado como concentrado 100X: eficaz cuando se usa con una concentración final de 1X; sin embargo, las muestras que contienen niveles particularmente altos de actividad de fosfatasa pueden requerir una concentración final de 2-3X.
• Compatibilidad: compatible con la mayoría de los reactivos de lisis celular basados en detergentes, incluidas todas las soluciones de lisis celular Thermo Scientific Pierce.
• Formato todo en uno: inhibe tanto las fosfatasas de serina/treonina como las fosfatasas de proteína tirosina
• Compatible con ensayos de proteínas comunes: funciona con ensayos de proteínas estándar, incluidos ensayos BCA y Coomassie (Bradford)
• Almacenamiento cómodo: el almacenamiento en refrigerador (de 2 a 8 °C) ahorra un valioso espacio en el congelador y permite un uso inmediato.

El cóctel inhibidor de fosfatasas Halt protege las fosforoproteínas de las fosfatasas de serina/treonina, así como de las fosfatasas de proteína tirosina (PTP) durante la lisis celular. El cóctel contiene una mezcla de cuatro inhibidores de amplia especificidad, incluido fluoruro de sodio, ortovanadato de sodio, pirofosfato de sodio y beta-glicerofosfato. Con un cómodo envase en formato de 100X, el cóctel es estable a 4 °C y es adecuado para su uso con cualquier extracto de células o tejido. El cóctel evita la fosforilación de proteínas en ensayos de inmunoprecipitación y cinasa.

La fosforilación y la desfosforilación poseen un interruptor de encendido y apagado molecular que regula muchas vías biológicas clave dentro de la célula, incluida la transducción de la señal, la división celular y la apoptosis. Para estudiar de manera eficaz los estados de activación de la fosforilación, deben desactivarse las fosfatasas para impedir su actividad no controlada en la lisis celular. El cóctel de inhibidor de fosfatasas Halt realiza esta tarea.

Productos relacionados
Minipastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce™

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

La fosforilación y desfosforilación incluye una activación/desactivación molecular que regula muchas vías biológicas clave con la célula, entre ellas, la transducción de señales, la división celular y la apoptosis. Para estudiar de manera eficaz los estados de activación de la fosforilación, deben desactivarse las fosfatasas para impedir su actividad no controlada en la lisis celular. El cóctel inhibidor de fosfatasa Halt realiza esta tarea.

El cóctel inhibidor de fosfatasa Halt no contiene inhibidores de proteasa. En caso necesario, es posible añadir inhibidores de proteasa junto con el cóctel inhibidor de fosfatasa. El cóctel inhibidor de fosfatasa Halt es compatible con la mayoría de reactivos de lisis celular basados en detergente, incluidas las soluciones de lisis celular Thermo Scientific Pierce. Cuando se presenten incompatibilidades, los componentes se pueden eliminar mediante diálisis o desalación antes de realizar cualquier procedimiento incompatible.

Especificaciones
InhibidoresInhibidor de la fosfatasa
Cantidad10 ml
Tipo de reactivoInhibidor de la fosfatasa
FormularioLíquido
Línea de productosHalt
Tipo de productoCóctel inhibidor de fosfatasa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras la recepción, almacenar el producto a 4 °C. No congelar.

Preguntas frecuentes

Is the Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail (Cat. No. 78420) EDTA-free?

Yes, the Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail (Cat. No. 78420) is EDTA-free. It just contains the indicated phosphatase Inhibitors.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

I accidentally stored Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail Bulk (100 mL) (Cat. No. 78420B) at -20 degrees C. Can I still use it?

We recommend storing Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail Bulk (100 mL) at 4 degrees C. We do not recommend freezing it. One of the components of this cocktail (orthovandate) tends to form higher order structures and other oxidation states. These are colored products which can cause the cocktail to vary from colorless to yellow (and still be active). If the cocktail turns green, however, which can happen during freezing, it means that the orthovandate has lost its activity.

If the cocktail was accidentally frozen, we recommend thawing it out and examining the color. If the cocktail has turned green, we recommend discarding it.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.