Cóctel inhibidor de proteasas Halt™, sin EDTA (100X)
Thermo Scientific™

Cóctel inhibidor de proteasas Halt™, sin EDTA (100X)

El cóctel de inhibidores de proteasas Thermo Scientific Halt sin EDTA (100X) es una solución madre concentrada lista para usarMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
784375 ml
7842524 x 100 μl
7843910 ml
877851 ml
Número de catálogo 78437
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 ml
Pedido a granel o personalizado
El cóctel de inhibidores de proteasas Thermo Scientific Halt sin EDTA (100X) es una solución madre concentrada lista para usar de inhibidores de proteasas que se añade a las muestras para evitar la degradación proteolítica durante la lisis celular y la extracción de proteínas.

Características del cóctel de inhibidores de proteasas Halt, sin EDTA (100X):

• Práctico: el formato líquido 100X estable en refrigerador es más eficaz y sencillo de usar que los inhibidores individuales u otros formatos; solo tiene que pipetear exactamente la cantidad que necesite
• Ingredientes no exclusivos: la formulación completamente divulgada contiene concentraciones optimizadas de seis inhibidores de proteasa de amplio espectro AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A estabilizados en dimetilsulfóxido (DMSO) de alta calidad
• Múltiples tamaños de envase: elija entre varios tamaños de envase, incluidos microtubos de un solo uso que mantienen frescos los inhibidores de proteasa y reducen el riesgo de contaminación por reactivos
• Formulaciones sin EDTA: asegura la compatibilidad con el isoelectroenfoque
• Compatible con tampón de lisis: para su uso con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce o casi cualquier otro reactivo de lisis basado en detergente comercial o de elaboración propia. Añada 10 µl de cóctel concentrado por 1 ml de tampón de lisis para garantizar una protección completa del extracto de proteína resultante.

Aplicaciones:
• Protección de proteínas celulares intactas y activas frente a la degradación por proteasas endógenas
• Inhibición de actividad de proteasa de lisados producidos por una serie de métodos, como los reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce, otros productos de lisis celular o tisular de formulación comercial, ultrasonidos, prensa French, homogeneizador o ciclo de congelación/descongelación repetitivo
• Detección de extractos de actividad proteolítica
• El estudio de la proteolisis en la regulación de procesos celulares

Las proteasas conforman una gran categoría de enzimas, incluidas las endopeptidasas y exopeptidasas, que catalizan la descomposición hidrolítica de las proteínas en péptidos o aminoácidos en una amplia variedad de tipos de células y tejidos. Las proteasas se regulan y compartimentan en células vivas, pero la lisis celular las libera y mezcla con otras proteínas extraídas. Su actividad, por consiguiente, puede llevar a la pérdida de un gran número de valiosas proteínas, afectando negativamente a aplicaciones posteriores. Por esta razón, es práctica común añadir a tampones de lisis celular o a extractos celulares un cóctel de compuestos conocidos por desactivar o inhibir las proteasas. Los cócteles inhibidores de proteasas Halt inhiben eficazmente proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las fórmulas normales y sin EDTA ofrecen la inhibición de metaloproteasas y la compatibilidad con la electroforesis 2D, respectivamente.

Productos relacionados
Cóctel de inhibidores de proteasas Halt™ de un solo uso (100X)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
TampónTampón de lisis
InhibidoresInhibidor de proteasa
Cantidad5 ml
Tipo de reactivoInhibidor de proteasa
FormularioLíquido
Línea de productosHalt
Tipo de productoCóctel inhibidor de proteasa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar a 4 °C

Preguntas frecuentes

What are the compositions of the Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X) (Cat. No. 87785) and Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X) (Cat. No. 87786)?

Both formulations are the same and have the following composition:

What is the shelf life of Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-free (100X) (Cat. No. 78425)?

The Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-free (100X) (Cat. No. 78425) is covered under our general 1-year warranty and is guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended. Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale for more details.

Can I use just part of the Pierce Protease Inhibitor XL Capsules, EDTA-Free and save part of the capsule for later use?

We do not recommend “splitting” the capsule into smaller portions. Researchers using less than 500 mL should choose a different format (liquid or tablet) of protease inhibitors.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

What formats of protease inhibitors do you offer?

We offer standalone protease inhibitors (AEBSF, Aprotinin, PMSF, EDTA, etc.), as well as cocktails or combinations of protease inhibitors in liquid, tablet, and larger capsule formats. These cocktails of protease inhibitors can also be purchased in combination with a cocktail of phosphatase inhibitors, in both liquid and tablet form, for even greater convenience.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Citations & References (2)

Citations & References
Abstract
miR-34c is downregulated in prostate cancer and exerts tumor suppressive functions.
Authors:Hagman Z, Larne O, Edsjö A, Bjartell A, Ehrnström RA, Ulmert D, Lilja H, Ceder Y
Journal:Int J Cancer
PubMed ID:21351256
MicroRNAs (miRNAs) are small noncoding RNAs that post-transcriptionally regulate gene expression. There have been several reports of miRNA deregulation in prostate cancer (PCa) and the biological evidence for an involvement of miRNAs in prostate tumorigenesis is increasing. In this study, we show that miR-34c is downregulated in PCa (p = ... More
Glucagon-like peptide 1 inhibits cell apoptosis and improves glucose responsiveness of freshly isolated human islets.
Authors:Farilla L, Bulotta A, Hirshberg B, Li Calzi S, Khoury N, Noushmehr H, Bertolotto C, Di Mario U, Harlan DM, Perfetti R
Journal:Endocrinology
PubMed ID:12960095
The peptide hormone, glucagon-like peptide 1 (GLP-1), has been shown to increase glucose-dependent insulin secretion, enhance insulin gene transcription, expand islet cell mass, and inhibit beta-cell apoptosis in animal models of diabetes. The aim of the present study was to evaluate whether GLP-1 could improve function and inhibit apoptosis in ... More