Cóctel inhibidor de proteasas Halt™ (100X)
Thermo Scientific™

Cóctel inhibidor de proteasas Halt™ (100X)

El cóctel inhibidor de proteasas Thermo Scientific Halt (100X) es una solución madre concentrada lista para su uso de inhibidoresMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
7843810 ml
784295 ml
7843024 x 100 μl
877861 ml
Número de catálogo 78438
Precio (MXN)
16,989.32
Each
Cantidad:
10 ml
Pedido a granel o personalizado
Precio (MXN)
16,989.32
Each
El cóctel inhibidor de proteasas Thermo Scientific Halt (100X) es una solución madre concentrada lista para su uso de inhibidores de proteasas que se añade a las muestras para evitar la degradación proteolítica durante la lisis celular y la extracción de proteínas.

Características del cóctel inhibidor de proteasas Halt, (100X):

Comodidad: el formato líquido de 100 usos, estable en el refrigerador es más eficaz y de uso más fácil que los inhibidores individuales u otros formatos
Ingredientes no exclusivos: la formulación totalmente pública contiene concentraciones optimizadas de seis inhibidores de la proteasa de amplio espectro, AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leuptina y pepstatina A estabilizadas en dimetilsulfóxido (DMSO) de gran calidad
Diversos tamaños de envase: elija entre varios tamaños de envase, incluidos microtubos de un solo uso que mantienen los inhibidores de la proteasas frescos y reducen el riesgo de contaminación del reactivo
Formulación normal: incluye un vial independiente de solución EDTA para una inhibición opcional de metaloproteasas
Compatible con tampón de lisis: se puede usar con tampones de lisis celular Scientific Pierce con prácticamente cualquier reactivo de lisis basado en detergente casero o comercial. Añada 10 µl de cóctel concentrado por 1 ml de tampón de lisis para garantizar una protección completa del extracto de proteína resultante.

Aplicaciones:
• Protección de proteínas celulares intactas y activas frente a la degradación por proteasas endógenas
• Inhibición de actividad de proteasa de lisados producidos por una serie de métodos, como los reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce, otros productos de lisis celular o tisular de formulación comercial, ultrasonidos, prensa French, homogeneizador o ciclo de congelación/descongelación repetitivo
• Detección de extractos de actividad proteolítica
• El estudio de la proteolisis en la regulación de procesos celulares

Las proteasas conforman una gran categoría de enzimas, incluidas las endopeptidasas y exopeptidasas, que catalizan la descomposición hidrolítica de las proteínas en péptidos o aminoácidos en una amplia variedad de tipos de células y tejidos. Las proteasas se regulan y compartimentan en células vivas, pero la lisis celular las libera y mezcla con otras proteínas extraídas. Su actividad, por consiguiente, puede llevar a la pérdida de un gran número de valiosas proteínas, afectando negativamente a aplicaciones posteriores. Por esta razón, es práctica común añadir a tampones de lisis celular o a extractos celulares un cóctel de compuestos conocidos por desactivar o inhibir las proteasas. Los cócteles inhibidores de proteasas Halt inhiben eficazmente proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las fórmulas normales y sin EDTA ofrecen la inhibición de metaloproteasas y la compatibilidad con la electroforesis 2D, respectivamente.

Productos relacionados
Cóctel inhibidor de proteasas Halt™ de un solo uso, sin EDTA (100X)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
TampónTampón de lisis
InhibidoresInhibidor de proteasa
Cantidad10 ml
Tipo de reactivoInhibidor de proteasa
FormularioLíquido
Línea de productosHalt
Tipo de productoCóctel inhibidor de proteasa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar a 4 °C

Preguntas frecuentes

What are the compositions of the Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X) (Cat. No. 87785) and Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X) (Cat. No. 87786)?

Both formulations are the same and have the following composition:

What is the shelf life of Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X)?

When stored as recommended at 4 degrees C, Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X) is guaranteed stable for 1 year from the date of receipt.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Can I use just part of the Pierce Protease Inhibitor XL Capsules, EDTA-Free and save part of the capsule for later use?

We do not recommend “splitting” the capsule into smaller portions. Researchers using less than 500 mL should choose a different format (liquid or tablet) of protease inhibitors.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

What formats of protease inhibitors do you offer?

We offer standalone protease inhibitors (AEBSF, Aprotinin, PMSF, EDTA, etc.), as well as cocktails or combinations of protease inhibitors in liquid, tablet, and larger capsule formats. These cocktails of protease inhibitors can also be purchased in combination with a cocktail of phosphatase inhibitors, in both liquid and tablet form, for even greater convenience.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

What protease inhibtors are present in the Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktail?

The inhibitors included in the Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktail (Cat. No. 78430) are: AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E64, Leupeptin, Pepstatin A, and EDTA.

Citations & References (4)

Citations & References
Abstract
Amelioration of airway and GI disease in G551D-CF ferrets by AAV1 and AAV6.
Authors:Ciobanu C,Yanda M,Zeidan A,Izzi J,Guggino WB,Cebotaru L
Journal:Gene therapy
PubMed ID:39069560
Gene therapy for CF has concentrated on targeting the lung. Here we took a different approach by injecting into the cephalic vein and spraying into the trachea of G551D, CF ferrets either AAV1 or 6 containing Δ27-264-CFTR, a truncated version of CFTR. Treatment with the potentiator VX-770 was halted for ... More
METTL16 promotes liver cancer stem cell self-renewal via controlling ribosome biogenesis and mRNA translation.
Authors:Xue M,Dong L,Zhang H,Li Y,Qiu K,Zhao Z,Gao M,Han L,Chan AKN,Li W,Leung K,Wang K,Pokharel SP,Qing Y,Liu W,Wang X,Ren L,Bi H,Yang L,Shen C,Chen Z,Melstrom L,Li H,Timchenko N,Deng X,Huang W,Rosen ST,Tian J,Xu L,Diao J,Chen CW,Chen J,Shen B,Chen H,Su R
Journal:Journal of hematology & oncology
PubMed ID:38302992
BACKGROUND: While liver cancer stem cells (CSCs) play a crucial role in hepatocellular carcinoma (HCC) initiation, progression, recurrence, and treatment resistance, the mechanism underlying liver CSC self-renewal remains elusive. We aim to characterize the role of Methyltransferase 16 (METTL16), a recently identified RNA N(6)-methyladenosine (m(6)A) methyltransferase, in HCC development/maintenance, CSC ... More
FOXO1 modulates osteoblast differentiation.
Authors:Siqueira MF,Flowers S,Bhattacharya R,Faibish D,Behl Y,Kotton DN,Gerstenfeld L,Moran E,Graves DT
Journal:Bone
PubMed ID:21281751
Forkhead box O1 (FOXO1) is upregulated during bone formation and in response to stimulation by bone morphogenetic proteins. Studies presented here examined the functional role of FOXO1 in a well defined culture system in which pre-osteoblastic cells undergo terminal differentiation in vitro. Mineralizing cultures of MC3T3-E1 cells were examined with ... More
Glucagon-like peptide 1 inhibits cell apoptosis and improves glucose responsiveness of freshly isolated human islets.
Authors:Farilla L, Bulotta A, Hirshberg B, Li Calzi S, Khoury N, Noushmehr H, Bertolotto C, Di Mario U, Harlan DM, Perfetti R
Journal:Endocrinology
PubMed ID:12960095
The peptide hormone, glucagon-like peptide 1 (GLP-1), has been shown to increase glucose-dependent insulin secretion, enhance insulin gene transcription, expand islet cell mass, and inhibit beta-cell apoptosis in animal models of diabetes. The aim of the present study was to evaluate whether GLP-1 could improve function and inhibit apoptosis in ... More