Cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt™ (100X)
Thermo Scientific™

Cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt™ (100X)

El cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Thermo Scientific Halt (100X) proporciona la comodidad de una solución única con laMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
7844224 × 100 μl
7844610 ml
784401 ml
784445 x 1 ml
Número de catálogo 78442
Precio (MXN)
-
Cantidad:
24 × 100 μl
Pedido a granel o personalizado
El cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Thermo Scientific Halt (100X) proporciona la comodidad de una solución única con la protección completa de las muestras de proteínas para lisados de células y tejidos.

Características del cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt (100X):

• Protección completa: cóctel todo en uno que contiene inhibidores de proteasas y fosfatasas.
• Envases de varios tamaños: seleccione uno de los cuatro prácticos tamaños de envase que se ajustan a prácticamente todas las necesidades.
• Práctico: la formulación del líquido 100X es mucho más sencilla y eficaz que los inhibidores individuales y otros formatos.
• Fácil almacenamiento: el formato con base acuosa permite un práctico almacenamiento en sala fría sin congelación, a diferencia de los cócteles basados en DMSO
• Compatible: se puede usar en espectrometría de masas (MS) porque no contiene AEBSF, lo cual puede provocar que los picos se desplacen.
• Validado: totalmente compatible con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce.

El cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas Halt está específicamente optimizado para proteger las proteínas de la degradación durante la extracción y purificación. El cóctel contiene inhibidores contra las principales clases de proteasas y fosfatasas, por lo que se ocupa de aminopeptidasas, proteasas de cisteína y serina, y fosfatasas de serina/treonina y proteína tirosina. Para promover la inhibición de las metaloproteasas, el ácido etildiaminotetraacético (EDTA) a 0,5 M se suministra en un tubo independiente.

Productos relacionados
Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt™, sin EDTA (100X)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
TampónTampón de lisis
InhibidoresInhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Cantidad24 × 100 μl
Tipo de reactivoInhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
FormularioLíquido
Línea de productosHalt
Tipo de productoCóctel inhibidor
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar a 4 °C

Preguntas frecuentes

Can I store the 1X solution of the Halt Protease and Phosphatase Inhbitor Cocktail and if so, for how long?

The stability of the 1X solution is undetermined. For best results, prepare solutions just before use. The 100X concentrate is stable for at least one year stored at 4 degrees C.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

What are the concentrations of the various components of the combined Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail?

Although we reveal the identity of the inhibitors in the combined cocktail, their concentrations are proprietary.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Do you offer the components of the Halt Protease and Phosphatase Cocktail individually?

Yes. Halt Protease, Halt Phosphatase and Protease/Phosphatase combined Inhibitor Cocktails are available. In addition, some of the individual inhibitors of the Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail are offered separately.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

When do I need to add EDTA when using the Halt Protease and Phosphatase Cocktail?

EDTA chelates the metal ions required for metalloprotease activity. Add EDTA if metalloproteases are likely to adversely affect target protein function; however, avoid using EDTA when the downstream application involves metal chelate affinity purification or the target protein requires metals for proper function.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

How much of the Halt Protease and Phosphatase Cocktail do I use for my sample?

The Halt Protease and Phosphatase Cocktail is supplied at a 100X concentrate and is used at 1X. For example, add 10µL of 100X Halt Cocktail to 1mL of sample. Some samples, however, contain high levels of proteases or phosphatase and might require a more concentrated treatment (i.e., 2-3X).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Citations & References (7)

Citations & References
Abstract
Sex-dependent effect of sublethal copper concentrations on de novo cholesterol synthesis in astrocytes and their possible links to variations in cholesterol and amyloid precursor protein levels in neuronal membranes.
Authors:Zubillaga M,Tau J,Rosa D,Bellini MJ,Arnal N
Journal:Biology of sex differences
PubMed ID:38191520
BACKGROUND: Cholesterol (Cho) is an essential lipophilic molecule in cells; however, both its decrease and its increase may favor the development of neurological diseases such as Alzheimer's disease (AD). Although copper (Cu) is an essential trace metal for cells, the increased plasma concentration of its free form has been linked ... More
Imlunestrant Is an Oral, Brain-Penetrant Selective Estrogen Receptor Degrader with Potent Antitumor Activity in ESR1 Wild-Type and Mutant Breast Cancer.
Authors:Bhagwat SV,Mur C,Vandekopple M,Zhao B,Shen W,Marugán C,Capen A,Kindler L,Stephens JR,Huber L,Castanares MA,Garcia-Tapia D,Cohen JD,Bastian J,Mattioni B,Yuen E,Baker TK,Rodriguez Cruz V,Fei D,Manro JR,Pulliam N,Dowless MS,Ortiz Ruiz MJ,Yu C,Puca L,Klippel A,Bacchion F,Ismail-Khan R,Rodrik-Outmezguine V,Peng SB,Lallena MJ,Gong X,de Dios A
Journal:Cancer research
PubMed ID:39652577
Targeting of the estrogen receptor (ER) by antiestrogens is the standard of care for patients with ER+ HER2- advanced/metastatic breast cancer. Although antiestrogens that degrade ERα (fulvestrant) or block estrogen production (aromatase inhibitors) have improved patient outcomes, clinically important challenges remain related to drug administration, limited bioavailability, lack of brain ... More
A PRMT5-ZNF326 axis mediates innate immune activation upon replication stress.
Authors:Hoang PM,Torre D,Jaynes P,Ho J,Mohammed K,Alvstad E,Lam WY,Khanchandani V,Lee JM,Toh CMC,Lee RX,Anbuselvan A,Lee S,Sebra RP,Martin J Walsh,Marazzi I,Kappei D,Guccione E,Jeyasekharan AD
Journal:Science advances
PubMed ID:38838142
DNA replication stress (RS) is a widespread phenomenon in carcinogenesis, causing genomic instability and extensive chromatin alterations. DNA damage leads to activation of innate immune signaling, but little is known about transcriptional regulators mediating such signaling upon RS. Using a chemical screen, we identified protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) as ... More
hCLCA1 and mCLCA3 are secreted non-integral membrane proteins and therefore are not ion channels.
Authors:Gibson A, Lewis AP, Affleck K, Aitken AJ, Meldrum E, Thompson N
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:15919655
'Proteins of the CLCA gene family have been proposed to mediate calcium-activated chloride currents. In this study, we used detailed bioinformatics analysis and found that no transmembrane domains are predicted in hCLCA1 or mCLCA3 (Gob-5). Further analysis suggested that they are globular proteins containing domains that are likely to be ... More
Quantitative PCR analysis of DNA, RNAs, and proteins in the same single cell.
Authors:Ståhlberg A, Thomsen C, Ruff D, Åman P
Journal:Clin Chem
PubMed ID:23014600
The single cell represents the basic unit of all organisms. Most investigations have been performed on large cell populations, but understanding cell dynamics and heterogeneity requires single-cell analysis. Current methods for single-cell analysis generally can detect only one class of analytes. ... More