Pierce™ Proteinkonzentrate PES, 3K oder 5K MWCO, 0,5 –100 ml
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Pierce™ Proteinkonzentrate PES, 3K oder 5K MWCO, 0,5 –100 ml

Die Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentratoren PES sind Einweg-Zentrifugalgeräte mit einer PES-Membran (Polyethersulfon) für die Konzentration, Entsalzung und den Pufferaustausch biologischerWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMWCOMengeProbenvolumen
885123 kDa25 Konzentratoren≤ 0,5 ml
885143 kDa10 Konzentratoren2 bis 6 ml
885153 kDa24 Konzentratoren2 bis 6 ml
885253 kDa10 Konzentratoren5 bis 20 ml
885263 kDa24 Konzentratoren5 bis 20 ml
885345 kDa4 Konzentratoren20 bis 100 ml
Katalognummer 88512
Preis (EUR)
139,65
Exklusiv online
164,00
Ersparnis 24,35 (15%)
Each
MWCO:
3 kDa
Menge:
25 Konzentratoren
Probenvolumen:
≤ 0,5 ml
Preis (EUR)
139,65
Exklusiv online
164,00
Ersparnis 24,35 (15%)
Each
Die Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentratoren PES sind Einweg-Zentrifugalgeräte mit einer PES-Membran (Polyethersulfon) für die Konzentration, Entsalzung und den Pufferaustausch biologischer Proben.Dieses Produkt hat einen Molekulargewichtsgrenzwert (Molecular Weight Cut Off, MWCO) von 3 K und kann für die Verarbeitung von Probenvolumina von 5 bis 20 ml verwendet werden.

Merkmale von Pierce Proteinkonzentratoren PES:

•Schnelle Protein-Konzentration – eine 10- bis 30-fache Probenkonzentration kann innerhalb von 5bis 30 Minuten erreicht werden (die Zeit kann bei einem Produkt mit einem anderen MWCO variieren)
• Ausgezeichnete Proteinrückgewinnung – die typische Proteinrückgewinnung ist >90 %
• Vielseitig – einfache Methode zur Durchführung von Probenkonzentration, Diafiltration oder Pufferaustausch biologischer Proben
• Kompatibel – kann mit Rotoren mit festem Winkel und Ausschwingrotoren verwendet werden. Sammeln und gewinnen Sie die Probe, ohne sie umzudrehen.

Zur einfachen Identifizierung ist der MWCO-Wert seitlich an jedem Gerät eingeätzt.Zur Erleichterung der Probenzugabe und -rückgewinnung befindet sich ein klares Fenster mit Graduierungen an der Seite jedes Geräts, das eine visuelle Bestimmung des Retentionsvolumens ermöglicht.Das vertikale Design der Membran ermöglicht hohe Flussraten, geringe unspezifische Bindung und vernachlässigbare Proteinaggregation auf der Membran und liefert zuverlässige und konsistente Ergebnisse.

Pierce Proteinkonzentratoren PES enthalten eine Membran, die für die Bindung von Molekülen mit einem Molekulargewicht, das mindestens das Doppelte der MWCO-Bewertung der PES-Membran im Gerät übersteigt.Bei Verwendung eines Konzentrators mit Molekülen, die kleiner als die empfohlene Masse sind, kann es zu einer reduzierten Rückgewinnung kommen.Die Proteinrückgewinnung hängt vom spezifischen Protein in der Probe und seiner Anfangskonzentration ab.Um >90 % Proteinrückgewinnung zu erreichen, sollte die minimale Proteinprobenkonzentration 0,1 mg/ml betragen.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Specifications
BeschreibungPierce™ PES-Proteinkonzentratoren, 3K MWCO, 0,5 ml
ProduktliniePierce
AufreinigungszielProtein
Menge25 Konzentratoren
Probenvolumen≤ 0,5 ml
VersandbedingungRaumtemperatur
TypFilter
EinwegproduktEinmalgebrauch
FiltertypMembranfilter
FormatMikrozentrifuge, Spin-Säule
MWCO3 kDa
Material (Membran)PES
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Bei Raumtemperatur lagern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Besides precipitation with ammonium sulfate, what are some ways I can concentrate my protein sample?

You may remove excess solvent and smaller moieties by centrifugation through a microconcentrator. This will concentrate your protein sample.

(1) Choose microconcentrator tube (available from a variety of commercial suppliers) with a protein cutoff smaller than the molecular weight of the protein in the sample. Check our Pierce Protein Concentrators PES.

(2) Add 1 µL of 20% w/v SDS to a dry microconcentrator tube (if sample does not already contain SDS).

(3) Slowly add sample (a few microliters at a time) to membrane until membrane is completely wet. Centrifuge to near (but not complete) dryness.

(4) If intention is to desalt sample or buffer exchange: Add ~50 µL water to microconcentrator and spin until nearly dry. Repeat buffer exchange. Sample will remain on membrane. Check our Zeba desalting proteins.

(5) Using a new collection tube, invert membrane and spin at low speed (1000 x g) to elute protein from membrane. Add 2X SDS-Sample Buffer containing 10 mM DTT to membrane: vortex, invert and spin. Final volume should be ~20 µL.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Can I autoclave PES protein concentrators?

We do not recommend autoclaving the PES protein concentrators. High temperatures will significantly increase the membrane molecular weight cutoff (MWCO). To sterilize, we recommend using a 70% ethanol solution.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Can I use PES protein concentrators for desalting and buffer exchange?

Yes, the PES membrane is compatible with desalting and buffer exchange. Protocols for concentrating, desalting, and buffer exchange only are provided in the product manuals.

How do PES protein concentrators work?

The protein concentrator columns have an upper compartment that holds the sample, and a lower compartment. The two compartments are separated by a polyethersulfone (PES) semipermeable membrane. Centrifugation is applied to force solvent through the membrane, leaving a more concentrated sample in the upper chamber. The protein concentrator cassettes also contain a PES membrane and a unique channel design that ensures high optimal flux with no optimization effort. Unlike other systems, the fluid is passed parallel to the filter, rather than being pushed through a membrane perpendicularly, which can clog the filter. For maximum protein recovery in both columns and cassettes, samples should have a molecular weight two-fold greater than the molecular weight cutoff (MWCO) of the concentrator membrane.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What are the different sizes of PES protein concentrators you offer?

Pierce polyethersulfone (PES) protein concentrators are offered in six distinct MWCOs of 3K, 5k, 10K, 30K, 50K, and 100K, and the cassettes are offered in five membrane MWCOs of 3K, 10K, 30K, 50K, and 100K. The columns can process four different sample volumes ranges of 100-500 µL, 2-6 mL, 5-20 mL, and 20-100 mL, while the cassettes can process 0.5-6 L. Please see our selection chart and video found here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-purification-isolation/protein-dialysis-desalting-concentration/protein-concentrators.html).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.