GeneChip™ Rat Exon 1.0 ST Array
Applied Biosystems™

GeneChip™ Rat Exon 1.0 ST Array

GeneChip ™ Rat Exon 1.0 ST Array bietet neue Erkenntnisse und leistungsstarke Schlüsselinformationen für Forscher. Mit etwa vier Sonden proWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAnzahl Arrays
9008216 Arrays
9008202 Arrays
Katalognummer 900821
Preis (EUR)
6.140,00
6 arrays
Anzahl Arrays:
6 Arrays
Preis (EUR)
6.140,00
6 arrays
GeneChip ™ Rat Exon 1.0 ST Array bietet neue Erkenntnisse und leistungsstarke Schlüsselinformationen für Forscher.

Mit etwa vier Sonden pro Exon und etwa 40 Sonden pro Gen ermöglicht das GeneChip™ Mouse Exon 1.0 ST Array zwei komplementäre Ebenen der Analyse - Genexpression und alternative Spleißung.

Mehrere Sonden pro Exon ermöglichen die “Exon-level”-Analyse und ermöglichen die Unterscheidung zwischen verschiedenen Isoformen eines Gens. Diese exon-level Analyse auf einer Ganzgenomskala öffnet die Tür zum Nachweis spezifischer Veränderungen im Exon-Verbrauch, die eine zentrale Rolle in der Krankheitsmechanik und Ätiologie spielen können.

Die zweite Ebene ist die “Gen-Level”-Expressionsanalyse, bei der mehrere Sonden auf verschiedenen Exonen zu einem Expressionswert aller Transkripte desselben Gens zusammengefasst werden.

Exon-Arrays bieten die umfassendste Abdeckung des Genoms, einschließlich empirisch unterstützter und vorhergesagte Transkriptsequenzen, wodurch die Entdeckung zuvor nicht identifizierter neuer Ereignisse ermöglicht wird.

Array-Eigenschaften
•Expressionsanalyse mit höchster Auflösung, die mehr als 1 Million Exon-Cluster innerhalb der bekannten und vorhergesagten transkribierten Bereiche des gesamten Genoms abfragt.

Erfahren Sie mehr

•Tailored GeneChip™ Whole Transcript (WT) Assay und Reagenzien, die unter Verwendung einer Random-Priming-Methode Messziele über die gesamte Länge der Transkripte erzeugen.

•Flexible Datenanalyselösungen und umfassende Anmerkungen, die Ihnen die Möglichkeit geben, die Daten in verschiedenen benutzerdefinierten Workflows zu untersuchen und zu zerlegen.

Sondensätze: ∼ 1 Million
Exon-Cluster: 850.000
unterstützt durch Putative Full-Length mRNA: 92.038 Sondensätze
Unterstützt von Ensembl-Transkripten: 195.943 Sondensätze
Unterstützt von EST: 211.451 Schallkopfsätze
, unterstützt von Human- oder Rat-mRNA: 272.061 Sondensätze
Unterstützt von Gene Prediction: 875.666 Sondensätze
Sondenauswahlbereich: Über die gesamte Länge der Transkriptsonde
/Sondenauswahl: 41
Hintergrund-Subtraktionsstrategie: Mittlere Intensität von bis zu 1.000 Hintergrundsonden mit demselben GC-Gehalt
Gesamtmerkmale pro Array: ∼ 4.000.000
abgefragter Strang: Sense2

1 Etwa 10 Prozent der Exon-Sonden-Sets haben aufgrund der Länge und der Sequenzbedingungen des Sondenauswahlbereichs weniger als vier Sonden. 2 Die auf dem Array gekachelten Sonden sind in der Anti-Sense-Ausrichtung konstruiert, sodass sense-strang-markierte Ziele mit dem Array hybridisiert werden müssen. Nach der Konvention wird das Array als ST-Array bezeichnet, was die Notwendigkeit der Verwendung von Messzielen darstellt (die markierten Proben, die mit dem Array hybridisiert werden sollen).

Starterkit Um optimale Ergebnisse mit dem GeneChip™ Exon Array System zu erzielen, wird dringend empfohlen, dass neue Anwender mit dem Starter-Kit beginnen.

*Jedes Starterkit enthält:

•GeneChip™ Mouse Exon 1.0 ST Array, 30 Arrays
•GeneChip™ WT Sense Target Labeling and Control Reagents, 30 Reaktionen
•Vor-Ort-Schulung einschließlich der folgenden Arrays und Reagenzien für die Schulung:
•GeneChip™ Mouse Exon 1.0 ST Array, 10 Arrays
•GeneChip™ WT cDNA Synthese- und Amplifikations-Kit, 10 Reaktionen
•GeneChip™ WT Terminal Labeling Kit, 10 Reaktionen
•GeneChip™ Sample Cleanup Module, 30 Reaktionen
•GeneChip™ Eukaryotic Poly-A RNA Control Kit, 100 Reaktionen
•GeneChip™ Hybridization Control Kit, 30 Reaktionen

Neue XRAY-Demos für die Exon-Expressionsanalyse •Sehen Sie sich eine zweiminütige Demo zu einem typischen Arbeitsablauf mit Biotique XRAY für die Analyse von GeneChip an™ Exon-Arrays
Windows Media Player | Quicktime

•Sehen Sie sich eine zweiminütige Demo zur Interpretation der GeneChip an™ Exon-Array-Daten von Biotiques XRAY
Windows Media Player | Quicktime


For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Specifications
Menge6 arrays
TypRat Exon 1.0 ST Array
ArrayTranscriptome Profiling
FormatArray Cartridge
Anzahl Arrays6 Arrays
SpeziesRat
Unit Size6 arrays

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Are pseudogene databases included in the design of expression arrays?

Pseudogene databases were not included in the design of expression arrays.

How long can I store labeled cDNA when working with expression microarrays?

Labeled material can be stored for 2 weeks at -20 degrees C.

Why is Detection Above Background (DABG) only available on Exon array?

DABG is statistical algorithm that assumes that each probe in the probe set is used. If each probe is not used, the statistics are skewed or biased to create a false negative situation. A transcript-level probe set on a WT array consists of all possible exon probe sets for that isoform and some may not be used due to alternative splicing. For this reason, it is always appropriate to determine if an exon is detectable. It is not always appropriate to assume all exon probe sets at the transcript level are detectable.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.

Is the protocol same for Exon 1.0 St and Gene 1.0 St arrays?

The protocols for the Gene 1.0 ST and Exon 1.0 ST arrays are the same until the fragmentation and labeling steps.
Depending on the input amount, please refer to the GeneChip WT Pico Reagent Kit or the GeneChip WT PLUS Reagent Kit for the protocol:
- WT Pico: 50 - 500ng of total RNA
- WT PLUS: ≥ 100pg of total RNA (approx. 10 cells)
From the hybridization step onwards, the differences in protocol are due to the format of the arrays. The Exon array is a 49 format array, whereas the Gene 1.0 ST array is a 169 format array.
For the fluidics step the following scripts should be used depending upon which array you are using:
- Gene 1.0 St array: FS450_0001
- Exon 1.0 St array: FS450_0007

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.

How is this array design principle different from the GeneChip Human Genome U133 type of arrays?

The GeneChip Exon Arrays represent a new array design philosophy for the most comprehensive and informative coverage with the exon as the basic unit of expression analysis. Such an inclusive design enables discovery of new and novel splicing events not previously observed experimentally. Some of the key differences are summarized below using the human arrays as an example; refer to the “GeneChip Exon Array Design” Technical Note and the “Design and Performance of the GeneChip Human Genome U133 Plus 2.0 and Human Genome U133A 2.0 Array” Technical Note for more details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.