GeneChip™ Mouse Gene 2.0 ST Array
Applied Biosystems™

GeneChip™ Mouse Gene 2.0 ST Array

GeneChip™ Mouse Gene 2.0 ST Array는 메신저(mRNA) 및 긴 유전자간 비코딩 RNA 전사체(lincRNA) 모두를 측정하는 프로브가 포함된 전체 전사체 어레이입니다.자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호어레이 수
9021186 arrays
9025002 arrays
90211930 arrays
카탈로그 번호 902118
제품 가격(KRW)
4,561,000
Each
어레이 수:
6 arrays
제품 가격(KRW)
4,561,000
Each
GeneChip™ Mouse Gene 2.0 ST Array는 메신저(mRNA) 및 긴 유전자간 비코딩 RNA 전사체(lincRNA) 모두를 측정하는 프로브가 포함된 전체 전사체 어레이입니다. 이러한 전체 전사체 어레이 설계는 mRNA의 완전한 발현 프로파일 및 mRNA 발현 프로파일에 영향을 주는 중개 lincRNA 전사체를 제공합니다.

GeneChip Mouse Gene 1.0 ST Array의 설계 이후로 생쥐 게놈에 대한 구조적 및 기능적 이해 수준이 크게 높아졌습니다. 이러한 지식의 증가는 연구자들에 의한 많은 수의 긴 유전자간 lincRNA의 식별을 포함합니다. GeneChip Mouse Gene 2.0 ST Array는 연구자들에게 이러한 흥미로운 등급의 RNA 전사체의 차등적 발현을 측정할 수 있는 도구를 제공하기 위해 설계되었습니다. RefSeq에 포함된 lincRNA 데이터를 보충하기 위해 당사는 lncRNA db(http://lncrnadb.com/)에 있는 염기서열과 전사체 데이터를 사용하였습니다.

포괄적 설계
지난 20년간의 연구에서는 주로 단백질 코딩 메신저 RNA 전사체 및 질병과 발달에 관련된 세포 과정에서 이들 전사체의 역할에 초점을 두었습니다. 최근에 연구자들은 생쥐 게놈에서 단백질 코딩 잠재력이 약간 있거나 아예 없는 2,000개 이상의 전사체(200개 이상의 염기)를 식별하였습니다. 현재까지 이러한 비코딩 RNA의 일부만 기능이 규명된 주석을 가지고 있습니다. 그러나 lincRNA의 차등적 발현이 질병의 기원 및 진행에 중요한 역할을 하고 이들 분자의 이상 발현은 암과 관련성이 있다는 증거는 많이 있습니다. 최근 전사체 프로파일링의 진전은 다음과 같은 다양한 범위의 세포 기능에서 lincRNA의 연관성에 대한 증거를 제공하였습니다.
• mRNA 전사의 조절
• mRNA 전사후 변형의 조절
• 전사 인자 결합의 차단/동원
• 전사 인자의 활성화 및 운송
• 보조 단백질과의 상호 작용
• 단백질 복합체를 게놈 내 위치로 유도

주요 장점
• 전체 포괄하는 기능으로 관심 생물학 분야에서 새로운 발견을 위한 최고의 기회 제공
   - >28,000 코딩 전사체
   - >7,000 비코딩(˜2,000 포함) 긴 유전자간 비코딩 전사체
• 전체 엑손을 포괄하는 기능을 극대화하도록 설계된 프로브를 사용하여 선택적 스플라이싱 이벤트/전사체 변이 측정
• 재현 가능성: 로트 내 상관계수 = 0.99
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
제품라인GeneChip
수량6 arrays
유형Mouse Gene 2.0 ST Array
어레이Transcriptome Profiling
형식Array Cartridge
어레이 수6 arrays
종Mouse
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

What is contained in the tab-delimited format of the GeneChip probe sequence download file?

The tab-delimited probe sequence file contains the following information:
-Probe Set Name
-Probe X: The X coordinate of the probe sequence on the GeneChip probe array.
-Probe Y: The Y coordinate of the probe sequence on the GeneChip probe array.
-Probe Interrogation Position: The base position on the consensus/exemplar sequence where the central base of the probe aligns, which is the 13th base of a 25mer probe.
-Probe Sequence: The 25-base perfect match sequence.
-Target Strandedness: The sense/antisense orientation of the target sequence that can hybridize with the probe sequence.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.

What is the NetAffx Analysis Center?

The NetAffx Analysis Center used to contain information and files regarding array content, probe sets, and functional annotations. However, the NetAffx Analysis Center has been retired. Much of the content provided by the NetAffx Analysis Center can now be accessed on the arrays’ thermofisher.com product pages or by contacting Technical Support (techsupport@thermofisher.com).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.

What reagent kit should I use with my array?

Please refer to the Microarray Reagent Guide for Arrays and Expression Kits to match the correct reagents your array.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.

Are pseudogene databases included in the design of expression arrays?

Pseudogene databases were not included in the design of expression arrays.

How long can I store labeled cDNA when working with expression microarrays?

Labeled material can be stored for 2 weeks at -20 degrees C.