Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Thermo Scientific™
Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Profitieren Sie von Thermo Scientific™ Sterile Automation Spitzen für Tecan™ Liquid Handling-Plattformen. Zuverlässigeres Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK)
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)SterilitätSpitzenformMenge
903-253200 μlUnsterilLeitfähig96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
901-02110 μ lSterilAutomatisierung960 Spitzen
901-25120 μlSterilLeitfähig960 Spitzen
901-25220 μlUnsterilLeitfähig960 Spitzen
901-25320 μlUnsterilLeitfähig96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
901-26120 μlSterilAutomatisierung960 Spitzen
901-26220 μlUnsterilAutomation960 Spitzen
902-01150 μlSterilLeitfähig960 Spitzen
902-02150 μlSterilAutomatisierung960 Spitzen
902-25150 μlSterilLeitfähig960 Spitzen
902-25250 μlUnsterilLeitfähig960 Spitzen
902-25350 μlUnsterilLeitfähig96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
902-26150 μlSterilAutomatisierung960 Spitzen
902-26250 μ lUnsterilAutomation960 Spitzen
903-011175 μlSterilLeitfähig960 Spitzen
903-011G175 μlSterilLeitfähig, Wide Bore960 Spitzen
903-021175 μlSterilAutomatisierung960 Spitzen
903-033175 μlUnsterilLeitfähig96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
903-251200 μlSterilLeitfähig960 Spitzen
903-251G200 μlSterilLeitfähig, Wide Bore960 Spitzen
903-252200 μlUnsterilLeitfähig960 Spitzen
903-261200 μlSterilAutomatisierung960 Spitzen
903-262200 μlUnsterilAutomation960 Spitzen
904-0111000 μ lSterilLeitfähig960 Spitzen
904-011G1000 μ lSterilLeitfähig960 Spitzen
904-0131000 μ lUnsterilLeitfähig96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
904-0211000 μ lSterilAutomatisierung960 Spitzen
904-2511000 μ lSterilLeitfähig960 Spitzen
904-251G1000 μ lSterilLeitfähig960 Spitzen
904-2521000 μ lUnsterilLeitfähig960 Spitzen
904-252G1000 μ lUnsterilLeitfähig960 Spitzen
904-2531000 μ lUnsterilLeitfähig96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
904-2611000 μ lUnsterilAutomatisierung960 Spitzen
904-2621000 μ lUnsterilAutomation960 Spitzen
901-01110 μlSterilLeitfähig960 Spitzen
903-252G200 μlUnsterilConductive, Wide Bore96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
Katalognummer 903-253
Preis (EUR)
614,00
Case of 4800
Volumen (metrisch):
200 μl
Sterilität:
Unsteril
Spitzenform:
Leitfähig
Menge:
96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
Preis (EUR)
614,00
Case of 4800
Zuverlässigeres und genaues Pipettieren mit den Thermo Scientific™ sterilen Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen, eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
Merkmale:
  • Erhältlich in der sterilen Ausführung sowie mit Filter und/oder Flüssigkeitserkennung.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Specifications
Zertifizierung/KonformitätISO 9001 und ISO 13485
ReinigungsnachweiseFrei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
VerpackungEcono Pack
Menge96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
GestellfarbeRed
AutoklavierbarAutoklavierbar
FarbeSchwarz
GefiltertUngefiltert
Fit for PurposeZertifizierte Qualität
Zur Verwendung mit (Geräte)Tecan Systems with LiHa Head
FormatRacks
SterilitätUnsteril
SpitzenformLeitfähig
Volumen (metrisch)200 μl
Unit SizeCase of 4800