Agua para el uso con reactivos NERL™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Agua para el uso con reactivos NERL™

Aumente el control de los procedimientos de diagnóstico críticos mediante esta agua para uso con reactivos en lugar de agua desionizada o destilada.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
32 oz.
1 gal.
5 gal.
Número de catálogo 9800-1
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 gal.
Aumente el control de los procedimientos de diagnóstico críticos mediante el agua para uso con reactivos Thermo Scientific™ NERL™ en lugar de agua desionizada o destilada. Esta agua cumple o supera las especificaciones de CAP/CLSI para el agua apta para el uso con reactivos de laboratorio clínico (CLRW) y las especificaciones de USP/NF para el agua purificada.
  • Ideal para la reconstitución de productos químicos o de coagulación, la preparación de patrones de análisis o el enjuague de electrodos delicados
  • Preparada con una resistencia específica de 18 megaohmios/cm mediante ósmosis inversa, desionización de lecho mixto, filtración con carbón activado y filtración final hasta 0,2 micrómetros
  • No contiene prácticamente partículas de compuestos orgánicos e inorgánicos ni contaminantes solubles
  • No contiene conservantes

  • Solo para uso diagnóstico in vitro y en el laboratorio
  • No apta para infusión, inyección ni irrigación

General Purpose - For in vitro diagnostic or laboratory use only. Not for infusion, injection or irrigation.

Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
Notas de grado de purezaMeets or exceeds CAP/CLSI specifications for Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) and USP/NF Purified Water. Certificate of Analysis is available online.
Almacenamiento recomendadoDe 15 °C a 30 °C
Duración de almacenamiento12 months
GradoUSP/NF
Cantidad1 gal.
pH5 to 7
Unit SizeEach