A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
El producto real puede variar
A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
Thermo Scientific™
A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece combs, for use with Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoN.° de dientesGrosor de los dientes (métrico)
A2-PREPPeine21,5 mm
A2-12CPeine121 mm
A2-12DPeine121,5 mm
A2-16CPeine161 mm
A2-16DPeine161,5 mm
A2-20CPeine201 mm
A2-20DPeine201,5 mm
A2-24CPeine241 mm
A2-24DPeine241,5 mm
A2-28CPeine281 mm
A2-32CPeine321 mm
A2-36CPeine361 mm
A2-8CPeine81 mm
A2-8DPeine81,5 mm
A2-MT2CPeine42 (2X)1 mm
A2-MT2DPeine42 (2X)1,5 mm
A2-MTCPeine211 mm
A2-MTDPeine211,5 mm
A2-WALLPeine11,5 mm
A2-RL-18DPeine181,5 mm
Número de catálogo A2-PREP
Precio (MXN)
-
Tipo:
Peine
N.° de dientes:
2
Grosor de los dientes (métrico):
1,5 mm
Eliminate comb assembly with an assortment of heavy-duty, one-piece Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems Combs, for use with Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Especificaciones
N.° de dientes2
Grosor de los dientes (métrico)1,5 mm
Para utilizar con (equipo)Sistemas de electroforesis en gel grande Fisherbrand™ A2 y A5
TipoPeine
Unit SizeEach