Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System, 96-well, 0.1 mL, desktop
Applied Biosystems™

Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System, 96-well, 0.1 mL, desktop

Das Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 Real-Time PCR-System for Pharmaceutical Analytics wurde für Benutzer entwickelt, die ein kostengünstiges, anwenderfreundliches Echtzeit-PCR-System benötigen,Weitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A316681 system
Katalognummer A31668
Preis (EUR)
-
Menge:
1 system
Das Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 Real-Time PCR-System for Pharmaceutical Analytics wurde für Benutzer entwickelt, die ein kostengünstiges, anwenderfreundliches Echtzeit-PCR-System benötigen, das keine Kompromisse bei Leistung und Qualität eingeht. Das QuantStudio 3 pharmazeutische Analysesystem wird zusammen mit speziellen Kits zur Probenvorbereitung und Quantifizierung von Wirtszellproteinen, Wirtszellen-DNA und Protein A-Verunreinigungstests von biologischen Produkten verwendet, die in Zellkulturen hergestellt werden.

Die vereinfachte Design- und Analysesoftware eignet sich ideal für Erstanwender und erfahrene Anwender. Wenn das QuantStudio 3-System mit der Thermo Fisher Cloud verbunden ist, können Sie jederzeit und überall auf Ihre Daten zugreifen. Mit der bewährten OptiFlex™-Technologie (mit vier gekoppelten Kanälen und weißer LED) und drei unabhängigen VeriFlex™ Temperaturzonen ermöglicht das QuantStudio 3-System eine verbesserte Datengenauigkeit und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von genomischen Anwendungen.

Folgendes zeichnet das QuantStudio 3-System aus:

• Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für mehr Anwenderfreundlichkeit
• Bewährte OptiFlex Technologie (4 gekoppelte Kanäle mit weißer LED) für zuverlässige Ergebnisse
• Sichere, cloudbasierte Softwareoption bietet verbesserte Zugänglichkeits- und Speicheroptionen
• Benutzerkontenverwaltung, gesperrter Arbeitsablauf und Pause-Funktionen für eine bessere Kontrolle von Experimenten
• Im 96-Well-0,2 ml-Format oder im 96-Well-0,1 ml-Format

Thermo Fisher Cloud
Thermo Fisher Cloud bietet Wissenschaftlern einen sicheren Ort zum Speichern, Analysieren und Freigeben von Daten. Laden Sie Daten vom Gerät hoch, oder laden Sie Ihre eigenen Dateien von jedem Ort mit Internetzugang hoch. Applied Biosystems qPCR-Analyse-Module in der Thermo Fisher Cloud sind browserbasierte Softwaretools, die flexibel, schnell und einfach zu bedienen sind.

Downloads
> QuantStudio 3/5 Design- und Analysesoftware  | Versionshinweise | Beispieldaten und Vorlagen
> QuantStudio 3/5 Firmware | Versionshinweise

Anwenderfreundlich
Das QuantStudio 3 Echtzeit-PCR-System ist kompakt in der Form, werkseitig kalibriert und wird in einer anwenderfreundlichen Verpackung geliefert, um eine schnelle und einfache Installation für den sofortigen Einsatz zu ermöglichen. Der interaktive Touchscreen bietet ein modernes Anwendererlebnis und die vereinfachte Gerätesoftware/voroptimierte Protokollvorlagen ermöglichen Anwendern jeder Erfahrungsstufe die schnelle Einrichtung und den Start eines Laufs.

Optionen für Design- und Analysesoftware:

Option 1: QuantStudio Design- und Analyse-Cloud-Software
• Unterstützt browserbasierte Systemkonfiguration mit PC oder MAC-Computer
• Optimierte Software für verbesserte Anwenderfreundlichkeit und Reaktionszeit
• Ermöglicht den sicheren Zugriff auf Ihre Daten, wann und wo Sie möchten über die Cloud
• Keine zu installierende Software, keine Lizenzen und keine zu aktualisierenden Versionen

Option 2: QuantStudio Design- und Analyse-Desktopsoftware
• Unterstützt die herkömmliche, standortübergreifende Konfiguration von Computersystemen unter Windows™ 7
• Optimierte Software für verbesserte Anwenderfreundlichkeit und kürzere Reaktionszeiten
• Keine Lizenzen zu erwerben

Ergebnisse, auf die Sie vertrauen können
Verbesserte Well-zu-Well- und Instrument-zu-Instrumen-Datengenauigkeit wird mit der OptiFlex Technologie erreicht, zu der 4 gekoppelte Erregerungs- und Emissionsfilterkanäle mit weißer LED gehören.

Analyse sensibler Daten
Erkennen Sie Änderungen der Zielmenge, die bei Single-Plex-Reaktionen nur das 1,5-fache betragen, und erhalten Sie 10 Protokolle des linearen dynamischen Bereichs.

Hohe Anwendungsvielfalt
Einfache und optimierte Protokolle, zuverlässige Assays und Reagenzien sowie intuitive Software sind für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar, einschließlich Genexpression, genetische Variation, Genregulation und mehr.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Specifications
DisplaytypTouchscreen
Format96-Well-Platte
Menge1 system
VersandbedingungRaumtemperatur
BlockformatNicht austauschbar
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
QuantStudio 3 Real Time PCR System, 0.1 mL, 96-well Block, Tower Desktop Computer

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Can I downgrade the firmware on my QuantStudio 5?

You can perform this action if you have access to an Admin account on the QuantStudio instrument and if it is compatible for the downgrade (newer instruments are not compatible with v1.3.3). If your instrument serial number is below the following, then it can be downgraded:
QuantStudio 5 96-well, 0.1 mL block - SN 272514140
QuantStudio 5 96-well, 0.2 mL block - SN 2725210507
QuantStudio 5 384 well block - SN 272533285
Please also check if the instrument is being used with any validated protocols that may require a particular firmware version to be compliant. If you need the firmware itself, you can download it here.
The instructions to downgrade the firmware are on p.4 of the Release Notes: QuantStudioTM 3 & 5 Touchscreen Instrument Operating Software Version 1.3.3. It's the same process as an upgrade.

What is the admin pin for QuantStudio 3 and 5 Real-Time PCR Systems?

If the admin PIN has not been changed, 1234 should work. If it does not work, you can also try 0000.
However, if the admin PIN has been changed and none of the above PINs work, follow the instructions in the QuantStudio 3 and 5 Real-Time PCR Systems manual, page 100.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.