Product Image
Applied Biosystems™

ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup with Tracking Dye

Unsere schnellste PCR-Aufreinigungsmethode – hervorragende Sequenzierungsergebnisse in nur 5 Minuten.Jetzt mit optionalem Tracking-Farbstoff erhältlich.ExoSAP-IT™Express-Reagenz:•5-Minuten-Protokoll— Schnellste Bearbeitungszeit für Ergebnisse•Ein-Röhrchen-PCR-Reinigung in einemWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAnzahl Reaktionen
A350051920 Reaktionen
A35004500 Reaktionen
Katalognummer A35005
Preis (EUR)
2.355,00
Exklusiv online
3.140,00
Ersparnis 785,00 (25%)
Each
Anzahl Reaktionen:
1920 Reaktionen
Preis (EUR)
2.355,00
Exklusiv online
3.140,00
Ersparnis 785,00 (25%)
Each
Unsere schnellste PCR-Aufreinigungsmethode – hervorragende Sequenzierungsergebnisse in nur 5 Minuten.Jetzt mit optionalem Tracking-Farbstoff erhältlich.

ExoSAP-IT™Express-Reagenz:
5-Minuten-Protokoll— Schnellste Bearbeitungszeit für Ergebnisse
Ein-Röhrchen-PCR-Reinigung in einem Schritt— ExoSAP-IT Express direkt zum PCR-Produkt hinzufügen
Novel-Enzymtechnologie— Irreversibel inaktiviert in nur einer Minute bei 80 °C
PCR-Proben konservieren—100%-ige Rückgewinnung von PCR-Produkten, unabhängig von der Länge des Amplikons
Spin-Säulen oder Beads eliminieren— Zeit und Fehler erheblich reduzieren und gleichzeitig die Ausbeute steigern
Kompatibel— Keine Interferenzen in nachgeschalteten Anwendungen
Skalierbar— Behandeln Sie eine Vielzahl von Volumina
Mehrfachformate— Einzelröhrchen, 8 Röhrchenstreifen und 96-Well-Plattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
Umweltfreundlich— Mit einer Lösung für ein Röhrchen für die PCR-Reinigung weniger Abfall erzeugen
Optionaler Tracking-Farbstoff— Verlieren Sie beim Pipettieren nie den Überblick über die Reagenzienzugabe

Übersicht
Überzählige Primer und nicht integrierte Nukleotide müssen vor der Sequenzierung aus der PCR-Reaktion entfernt werden.Eine enzymatische Reinigungsmethode bietet Präzision und Geschwindigkeit gegenüber Technologien wie Spin-Säulen oder Beads.ExoSAP-IT Express-Reagenz besteht aus zwei hydrolytischen Enzymen, einer modifizierten Exonuklease I und Shrimp alkaline Phosphatase (SAP), in einem speziell formulierten Puffer.Es wird verwendet, um überschüssige Primer und dNTPs aus einem PCR-Gemisch Interferenzen in nachgeschalteten Anwendungen zu entfernen.Diese einzigartige, äußerst stabile Lösung mit einem Röhrchen sorgt für mehr Sicherheit und bietet hervorragende Sequenzierungsergebnisse (Abb. 1).

Innovative Lösung
Die Wissenschaftler bei Affymetrix haben die Exonuklease I so entwickelt, dass sie eine erhöhte Hitzelabilität aufweist, die eine Inaktivierung in nur 1 Minute ermöglicht (Abb. 2).ExoSAP-IT Express-Reagenz wird direkt zum PCR-Produkt hinzugefügt, um eine 4-minütige Reinigung bei 37 °C durchzuführen, gefolgt von einer 1-minütigen Inaktivierung bei 80 °C, was genaue und konsistente Ergebnisse in nur 5 Minuten liefert.

Schnellste PCR-Reinigungsmethode
Diese neue Technologie ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Probenreinigungszeit mit minimalen Schritten und bietet den einfachsten Arbeitsablauf (Abb. 3).ExoSAP-IT Express-Reagenz bietet schnelle Durchlaufzeiten und verbesserte Ressourceneffizienz und liefert gleichzeitig die Qualität, die Wissenschaftler bei der Verwendung von ExoSAP-IT zur Reinigung von PCR-Produkten gewohnt sind.

Optionaler Tracking-Farbstoff
ExoSAP-IT Express-Reagenz ist für zusätzlichen Komfort auch vorgemischt mit einem Tracking-Farbstoff erhältlich.Dieser inerte, blaue Farbstoff
bietet eine visuelle Bestätigung, dass das Reagenz während des Pipettiervorgangs zu Proben für die PCR-Reinigung hinzugefügt wurde.Der Farbstoff verursacht keine Interferenzen in nachfolgenden Anwendungen wie die anschließende PCR und Sequenzierung.

PCR-Proben konservieren — Einfache 100%ige Rückgewinnung in einem Schritt
Die enzymatische Reinigungsmethode ExoSAP-IT Express wurde entwickelt, um Fehler zu minimieren, indem Sie Ihr Protokoll auf einen einzigen Pipettenschritt reduzieren und so eine automatisierte oder manuelle Verarbeitung aus einem einzelnen Röhrchen oder Mikrotiter-Well ermöglichen.ExoSAP-IT Express-Reagenz übertrifft die Konkurrenz, indem es 100 % der gesamten Amplikongrößen (kurz und lang) wiedergibt (Tabelle 1).

ExoSAP-IT Express zur Reinigung von PCR-Produkten ist in häufig verwendeten PCR-Puffern aktiv, sodass kein Pufferaustausch erforderlich ist.Nach der Behandlung wird das ExoSAP-IT Express-Reagenz deaktiviert, indem es 1 Minute lang bei 80 °C erhitzt wird.Die behandelten PCR-Produkte können anschließend in Anwendungen analysiert werden, bei denen DNA frei von überschüssigen Primern und Nukleotiden sein muss.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung)DNA-Aufreinigung
Anzahl Reaktionen1920 Reaktionen
ProduktlinieExoSAP-IT
ProteinformRekombinant
Menge1,920 reactions (96-well plate, 40 μL per we
ForschungskategorieGenetische Krankheiten
VersandbedingungTrockeneis
Prüfzeit5 min
Format8 Röhrchenstreifen, 96-Well-Platte, Rörchen
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Can ExoSAP-IT PCR cleanup reagents be used with automatic handling systems?

The HT ExoSAP-IT Fast High-Throughput PCR Product Cleanup reagent is designed for automated handlers as it has a lower viscosity than standard ExoSAP-IT PCR Product Cleanup reagent, which contains some glycerol.

After purification with ExoSAP-IT PCR cleanup reagents, what is the recommended quantification method?

The Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit is recommended for quantifying PCR products that have been cleaned with ExoSAP-IT reagent. ExoSAP-IT PCR cleanup results in 100% recovery regardless of amplicon length, and if the PCR product was quantified prior to ExoSAP-IT cleanup, additional quantification is not necessary. We do not recommend using a spectrophotometer as degraded products will be included in the quantification.

Can ExoSAP-IT PCR cleanup reagents be used for removal of primers after first-strand cDNA synthesis?

For use with reverse transcription, ExoSAP-IT does not degrade the DNA-RNA hybrid. However, it will degrade single-stranded cDNA if a 3' -OH end is present.

Will the two tracking dyes used for visualization in the DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix interfere with the ExoSAP-IT PCR cleanup reagents?

The tracking dyes used in the DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix have not been shown to interfere with functionality of the ExoSAP-IT cleanup reagents.

Can ExoSAP-IT PCR cleanup reagents be used to cleanup PCR products amplified using High Fidelity (HiFi) DNA polymerases?

The proofreading function of HiFi DNA polymerases can cause partial degradation of PCR products during extended incubation at 80°C. ExoSAP-IT Express reagent is recommended for HiFi PCR cleanup because it only requires 1 minute at 80°C for inactivation.