TaqMan™ Universal DNA Spike-In Control
Applied Biosystems™

TaqMan™ Universal DNA Spike-In Control

El control de sustancias añadidas de ADN universal TaqMan sirve como un control del proceso de exógeno de una concentraciónMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A391751 mL
Número de catálogo A39175
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 mL
El control de sustancias añadidas de ADN universal TaqMan sirve como un control del proceso de exógeno de una concentración conocida que se añade a una muestra en etapas específicas durante el proceso de qPCR.La medición de la concentración de la secuencia de sustancia añadida permite su uso como control de calidad en serie y puede utilizarse para controlar la eficacia de la recuperación e identificar resultados falsos negativos, como la presencia de inhibidores de PCR en los flujos de trabajo de detección molecular.Esto es de particular importancia cuando se trabaja con tipos de muestras que tienen un alto nivel de inhibición.Para una versión 5X de este control, consulte el n.° decat. A39176.

Nota: Este producto contiene una secuencia para la beta-lactamasa AmpC y puede amplificarse para cualquier ensayo diseñado para detectar este objetivo de resistencia antibiótica.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Fidelidad (frente a Taq)5 X
FormatoTubo(s)
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoControl de sustancias añadidas de ADN universal
Cantidad1 mL
Condiciones de envíoAprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
EspecieNo es específico de una especie
Concentración5X
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRqPCR
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C).

Preguntas frecuentes

What is the size of TaqMan Universal DNA Spike-In Control (Cat. No. A39175)?

The TaqMan Universal DNA Spike-In Control (Cat. No. A39175) is a linearized plasmid less than 5 kb in size.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Applications Support Center

How can I check for the presence of inhibitors in my samples when running microbiota profiling experiments?

We offer a TaqMan Universal DNA Spike-In Control (Cat. No. A39175 or A39176) that can be added to samples before extraction, to monitor recovery efficiency.