MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Applied Biosystems™

MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit

Das MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskit enthält dieselben Reagenzien wie das standardmäßige MagMAX Viral/Pathogen-Nukleinsäure-Isolationskit (Kat Nr. A42352). Genau wie dieses gewinnt dieses KitWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A42356100 Präp.
Katalognummer A42356
Preis (EUR)
694,00
Each
Menge:
100 Präp.
Preis (EUR)
694,00
Each
Das MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskit enthält dieselben Reagenzien wie das standardmäßige MagMAX Viral/Pathogen-Nukleinsäure-Isolationskit (Kat Nr. A42352). Genau wie dieses gewinnt dieses Kit Nukleinsäure aus viralen Partikeln und gramnegativen Bakterien zurück. Das MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Kit enthält jedoch auch ein firmeneigenes Enzymgemisch, das bei den widerstandsfähigsten Pathogenen wie grampositiven Bakterien, Hefen und Pilzen die Lyse und die Nukleinsäure-Rückgewinnung ermöglicht. Mit diesem Enzymgemisch, das in Verbindung mit optimierten Reagenzien verwendet wird, ermöglicht das MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Kit eine umfassende Pathogen-Lyse und Rückgewinnung von RNA und DNA.

Das Kit nutzt die MagMAX Magnetbead-Technologie, die eine reproduzierbare Rückgewinnung hochwertiger Nukleinsäure gewährleistet, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich Echtzeit-PCR, digitaler PCR und Sequenzierung der nächsten Generation.

Zu den Merkmalen des MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskits zählen:
• Automatisierungsfähige Protokolle, die für die KingFisher Flex und KingFisher Duo Prime Systeme entwickelt wurden
• Das schnelle Verfahren ermöglicht die Verarbeitung von 96 Proben in 60 Minuten
• Das flexible Protokoll ist ausgelegt auf Proben mit einem Volumen von 200 µl bis 2 ml von Blut, Urin, Abstrichen, Lavageflüssigkeit und verschiedene Transportmedien wie das Universal Viral Transportmedium sowie die ThinPrep und ESwab Konservierungsflüssigkeit
• Geeignet für bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit und andere Atemwegsproben
• Keine Träger-RNA erforderlich
• Elutionsvolumina von 50 bis 100 µl

Maximale Probeneingabe in einem 96-Deepwell- oder 24-Deepwell-Plattenformat
Die im MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Kit enthaltenen Reagenzien und das Enzymgemisch ermöglichen es Ihnen, die Menge der Probeneingabe zu maximieren und so die Menge der aus den anspruchsvollsten Pathogenen gewonnenen RNA und/oder DNA zu erhöhen. Bis zu 400 µl Probe können pro Well in einer KingFisher 96-Deepwell-Mikrotiterplatte verarbeitet werden. Für größere Probenvolumina sind Protokolle verfügbar, mit denen Proben von bis zu 2 ml pro Well in einer KingFisher 24-Deepwell-Mikrotiterplatte verarbeitet werden können.

Validiert für die Verwendung mit den TaqMan Microbiota Array-Platten
Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Nukleinsäure-Extraktionskit mit Ihren Downstream-Prozessen kompatibel ist, und von einer Thermo Fisher Scientific Komplettlösung profitieren.

Die mit dem MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Kit extrahierte Nukleinsäure wurde mit den folgenden TaqMan Microbiota Assay-Platten getestet:
• Microbiota der Harnwege
• Microbiota der Atemwege
• Vaginale Microbiota

Vorteile der MagMAX Magnetbead–basierten Aufreinigung
Magnetbeads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere DNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuumkammern verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben. Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei proteinreichen, großvolumigen Proben wie Plasma von Bedeutung, die häufig in Studien zu Infektionskrankheiten verwendet werden.

Das Dynabeads MyOne Silan, das im MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskit enthalten ist, verfügt über eine optimierte Silika-ähnliche Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäure-Erfassung ermöglicht. Diese Aspekte machen Dynabeads MyOne Silan ideal für die Rückgewinnung von viraler RNA und DNA, wie sie in niedrigen Konzentrationen in Körperflüssigkeiten vorhanden sind. Nach der Erfassung können diese Nukleinsäuren in nur 50 µl Elutionspuffer eluiert werden, um sie in Downstream-Prozessen zu verwenden.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
ProduktlinieMagMAX
Aufreinigungszeit60 min
Menge100 Präp.
VersandbedingungZugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
Format96-Deepwellplatte oder 24-Deepwellplatte, 24 Deep-well Plate
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
• 55 ml Bindungslösung, Lagerung bei Raumtemperatur
• 100 ml Waschlösung, Lagerung bei Raumtemperatur
• 10 ml Elutionslösung, Lagerung bei Raumtemperatur
• 1 ml Proteinase K, Lagerung bei Raumtemperatur
• 2 ml DNA/RNA-Bindungsbeads, Lagerung bei Raumtemperatur,
• 5 ml Enzymgemisch, Lagerung bei -5 bis -30 °C

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

I am getting MagMAX bead carryover in some wells of my plate. What might be causing this and how can I resolve it?

Some bead carryover is common and has not been documented to affect downstream assays. The most common cause of bead carryover is too much input sample. The best way to determine if the sample amount is the cause of the issue is to run PBS with Xeno (artificial DNA/RNA) in the lysis buffer and then check if there is still bead carryover. If that is not the cause, the initial sample may require special processing, such as bead beating or liquification. If there is still bead carryover without the original sample, and in particular, if the carryover is present in the same wells for multiple runs, then this may be an instrument alignment issue.

Do I need any additional consumables when using MagMAX kits on the MagMAX Express-96 instrument or a KingFisher instrument?

Plastic consumables need to be purchased separately in order to use the MagMAX reagents on the MagMAX Express-96 or a KingFisher instrument. The particular consumables and the amount required will vary by kit and protocol so please check the user guide for the particular MagMAX kit to be sure that all required plastic consumables are available prior to sample processing.

Where can I find Bindlt script protocol (.bdz) files for use of MagMAX kits with the KingFisher Flex Purification System and KingFisher Duo Prime Purification System?

The best place to download KingFisher Flex and KingFisher Duo Prime protocols for a particular MagMAX kit is the relevant MagMAX kit product page. The Bindlt script protocol (.bdz) files can be found under the Documents>Product literature section.

Can I scale up the MagMAX kit reaction volumes? If so, how should I do this?

Yes, reaction volumes for MagMAX kits can be scaled up. In general, the amount of MagMAX reagents should be scaled up proportionally for the increase in sample input amount. Please see the specific kit user guide for any recommendation. If none are included, then optimization may be necessary.

Will addition of BME (2-mercaptoethanol) to the MagMAX lysis buffer cause any issues with nucleic acid extraction?

Addition of BME (2-mercaptoethanol) to the lysis buffer of MagMAX kits is fine. This can be beneficial with more RNase-rich samples like certain types of tissues.
In general, we recommend adding 0.3 µL BME per 100 µL of lysate.