NaOH、1.0 M
Gibco™

NaOH、1.0 M

Gibco NaOH溶液は、バイオプロセス製造においてもっとも大量に使用されるプロセス溶液の供給保証とデュアルソーシングのためのより多彩なオプションを提供します。この水溶液には、3種類の濃度と2種類のパッケージサイズが用意しており、時間、スペース、およびその他のコアリソースを取り戻すことのできるアウトソーシング効率を実現します。Gibco NaOH溶液の特徴は以下のとおりです:•詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量濃度
A4782802200 L0.5 M
A478260120 L0.1 M
A4782602200 L0.1 M
A478280120 L0.5 M
A478290120 L1.0 M
A4782902200 L1.0 M
製品番号(カタログ番号) A4782802
価格(JPY)
-
数量:
200 L
濃度:
0.5 M
Gibco NaOH溶液は、バイオプロセス製造においてもっとも大量に使用されるプロセス溶液の供給保証とデュアルソーシングのためのより多彩なオプションを提供します。この水溶液には、3種類の濃度と2種類のパッケージサイズが用意しており、時間、スペース、およびその他のコアリソースを取り戻すことのできるアウトソーシング効率を実現します。

Gibco NaOH溶液の特徴は以下のとおりです:
• 0.1 M、0.5 M、および1 Mの濃度
• マルチコンペンディアルグレードの原材料
• 21CFR820に準拠したcGMP製造
• 20 Lおよび200 Lシングルユースバイオプロセスコンテナにパッキングされて納品されるのですぐに使用可能

柔軟性
Gibco NaOH溶液は、社内製造に加え部分的にアウトソーシングを希望するお客様、カスタムオーダーをするほどではないバッチサイズを必要とするお客様、すでに当社にアウトソーシングしているがさらなる柔軟性を求めるお客様すべてに、効率的なアウトソーシングを提供します。もっともよく使われる3種類の濃度の水溶液が製造されており、いずれもシングルユースコンテナにプレパックされています。

Gibco NaOH溶液のさまざまな用途
•pH調整
• 設備/装置の消毒
• クロマトグラフィーカラムの洗浄、消毒、および保存

研究用または製造用にのみ使用可能できます。診断目的の使用、ヒトおよび動物への直接的な使用はできません。
仕様
沸点100℃
CAS1310-73-2
化学物質名または材質Sodium Hydroxide
色Clear
IUPAC名sodium hydroxide
InChIキーHEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
融点0℃
分子式NaOH
パッケージBioprocess Container
SMILES[OH-].[Na+]
品質保持期間12 months
異名Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye
濃度0.5 M
グレードCompendial
分子量(g/mol)40
純度95-100%
数量200 L
pH≥12 to ≤14
Unit SizeEach