Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Gibco™

Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)

Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium(FPM)は、微生物培養用の完全化学合成の培地です詳細を見る
製品番号(カタログ番号)充填量
A4973701500 g
A497370210 kg
製品番号(カタログ番号) A4973701
価格(JPY)
36,500
Each
充填量:
500 g
Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium(FPM)は、微生物培養用の完全化学合成の培地です。Bacto CD Supreme FPMは、大腸菌の高細胞密度培養に対応するために、発酵アプリケーション用に特化してデザインされた乾燥粉末培地(DPM)です。Bacto CD Supreme FPMは加水分解物および動物由来成分不含の完全化学合成培地です。

Bacto CD Supreme FPMの特長は以下のとおりです:
・100%化学合成の組成により、ロット間の性能のばらつきを低減
・バクテリオファージ※およびBSE/TSEによる汚染リスクを排除
・ステップを合理化・削減・廃止による発酵ワークフローの最適化
・増殖および生産効率の向上;DH10B、BL21(DE3)、DH5α、DH1、Stbl2、Stbl3、One Shot TOP10などのさまざまな大腸菌株の増殖に対応
・フレキシブルな滅菌方法;フィルター滅菌やオートクレーブ滅菌が可能
・お客様の開発ニーズに合わせてスケールアップが可能なフォーマット

※本製品は、動物由来の原材料や、動物由来成分を使用して製造された材料を一切含みません。培地製造プロセス中に動物由来成分と接触しないため、TSEのリスクはありません。

For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
仕様
充填量500 g
使用対象(アプリケーション)微生物培養
内容抗生物質不含
培地タイプFermentation Production Medium
製品ラインGibco、Bacto
数量500 g
品質保持期間18カ月
菌株表示大腸菌(Escherichia coli)
形状乾燥粉末培地
製品タイプ完全化学合成、動物由来成分不含、ペプトン不含
Unit SizeEach
組成および保存条件
2℃~8℃

よくあるご質問(FAQ)

Can I follow my typical IPTG induction process using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?

IPTG induction concentration and timing may need to be adjusted when using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM). Previous studies suggest that reduced IPTG concentration may improve results.

I purchased my E. coli strain from Thermo Fisher Scientific. Where can I find genotype information?

E. coli genotype information can be here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/molecular-cloning/transformation/competent-cell-genotypes-genetic-markers.html).

How can I get regulatory documentation such as Drug Master Files (DMFs) for Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?

Information regarding regulatory support can be found here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/bioproduction/regulatory-support.html).

Drug Master Files (DMF) (USA Only): To have Thermo Fisher Scientific provide the FDA with an authorization letter to view our DMF, please use this form to send in the request (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/dmf-authorization-letter-request.html).

For regions outside the USA, please use this form to request access to a confidential Regulatory Support File (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/dmf-authorization-letter-request.html).

Can cells be banked directly using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?

Yes, cells can be banked using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM).

How is Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) different from traditional microbial media or hydrolysates?

Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) is chemically-defined and can be sterilized using membrane filtration or autoclaved.