Especificaciones
Nombre del producto químico o materialDPBS
ColorClear, colorless solution
IncluyeNo Calcium, No Magnesium
Calidad de fabricacióncGMP
OsmolalidadDe 270 a 300 mOsm/kg
EnvaseBidón
EsterilidadEstéril con filtro
GradoNot Available
Forma físicaLíquido
Cantidad100 L
pH7.0 to 7.3
Unit SizeEach