Search
Search

| Número de catálogo | Cantidad |
|---|---|
| A59170BA | 5 L |
| A59170BB | 20 L |
| A59170BC | 50 L |
| A59170BD | 100 L |
| A59170BE | 200 L |
Gibco Los tampones de proceso se filtran de forma estéril, se envasan en contenedores de bioprocesos y están listos para ordenar. La adquisición de buffers de proceso puede permitirle concentrarse en pasos críticos adicionales en sus procesos biofarmacéuticos.
Características
Beneficios
Información adicional