Search
Search

| Katalognummer | Menge | Konzentration | Format |
|---|---|---|---|
| A59774BA | 5l im BPC; | 40% (w/v) | Probe |
| A59773BA | 5l im BPC; | 25 % (G/V) | Probe |
| A59773BB | 20 l im BPC | 25 % (G/V) | Aufbewahrungsbehälter |
| A59773BC | 50l im BPC; | 25 % (G/V) | trommel |
| A59773BD | 100 l in BioProcess-Container | 25 % (G/V) | trommel |
| A59773BE | 200 l in BioProcess-Container | 25 % (G/V) | trommel |
| A59774BB | 20 l im BPC | 40% (w/v) | Aufbewahrungsbehälter |
| A59774BC | 50l im BPC; | 40% (w/v) | trommel |
| A59774BD | 100 l in BioProcess-Container | 40% (w/v) | trommel |
| A59774BE | 200 l in BioProcess-Container | 40% (w/v) | trommel |
| A59343BA | 5l im BPC; | 50 % (w/v) | Probe |
| A59343BB | 20 l im BPC | 50 % (w/v) | Aufbewahrungsbehälter |
| A59343BC | 50l im BPC; | 50 % (w/v) | trommel |
| A59343BD | 100 l in BioProcess-Container | 50 % (w/v) | trommel |
| A59343BE | 200 l in BioProcess-Container | 50 % (w/v) | trommel |
Product Features
Benefits