Lámina de sellado térmico Easy Peel
Lámina de sellado térmico Easy Peel
Lámina de sellado térmico Easy Peel
Lámina de sellado térmico Easy Peel
Thermo Scientific™

Lámina de sellado térmico Easy Peel

Aptas para almacenamiento a largo plazo y a baja temperatura
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB-0745100 Pk.
Número de catálogo AB-0745
Precio (CLP)
-
Cantidad:
100 Pk.
Aptas para almacenamiento a largo plazo y a baja temperatura

  • Adecuado para PCR (requiere la presión de una tapa calefactada con rosca)
  • Se puede perforar fácilmente
  • La unión desprendible se puede retirar con la mano
  • La lámina de 20 μm es incluso más fácil de perforar y es adecuada para varias capas
  • Recomendado para su uso con:
  • Intervalo de integridad de los cierres: De -80 °C a +80 °C. (+120 °C con la presión adecuada de la tapa del ciclador)

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An)85 x 135 mm
Para utilizar con (aplicación)Ideal para almacenamiento a largo plazo a bajas temperaturas; PCR
Para utilizar con (equipo)AB-1443A
FormatoSheets
Condiciones de incubaciónGeneral
DesprendibleSí
Tipo de productoSello térmico
Cantidad100 Pk.
Solvent Or Alcohol ResistantResistente a reactivos de ciencias biológicas y al DMSO
Intervalo de temperatura (métrico)De -200 °C a +90 °C, de -200 °C a +120 °C con presión adecuada
Forma del pocilloTodas las formas de pocillos
adhesivo/a/sPolipropileno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasaNo
ColorPapel de aluminio
MaterialAluminio
N.° de pocillos96
PerforableNo
Plate CompatibilityPolipropileno, polietileno, copolímero de olefina cíclica
Línea de productosAbgene
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 100
Contenido y almacenamiento
General; a largo plazo