Product Image
Invitrogen™

Tubos de PCR sin ARNasa, de pared fina, con tapa esmerilada (0,2 ml)

El tapón delgado, plano y mate Ambion™ proporciona una superficie adecuada para el etiquetado detallado. Los tubos de 0,2 mlMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AM122251000 tubos
Número de catálogo AM12225
Precio (MXN)
5,071.44
Each
Cantidad:
1000 tubos
Precio (MXN)
5,071.44
Each
El tapón delgado, plano y mate Ambion™ proporciona una superficie adecuada para el etiquetado detallado. Los tubos de 0,2 ml se suministran en una caja de 1000 unidades.

Cada lote de tubos posee un certificado de ausencia de ARNasa y ADNasa.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Termocicladores
FormatoTubo
Línea de productosAmbion
Grado de pureza o calidadLibre de ARNasa
Cantidad1000 tubos
Velocidad de reacciónRapidez
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Closure IncludedSí
Tipo de tapónTapón plano
ColorTransparente
MaterialPolipropileno
Tipo de productoTubo para PCR sin ARNasa
Volumen (métrico)0,2 ml
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

How should I store Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.2 mL) (Cat. No. AM12225)?

We recommend storing Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.2 mL) (Cat. No. AM12225) at room temperature.

How many tubes are supplied in Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.2 mL) (Cat. No. AM12225)?

Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.2 mL) (Cat. No. AM12225) includes 1000 tubes. Each tube can hold 0.2 mL volume.

In Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.2 mL) (Cat. No. AM12225), why does the cap have a frosted surface?

The frosted cap provides a suitable surface for detailed labeling of the tube.