MEGAscript™ T7 Transkriptionskit
Invitrogen™

MEGAscript™ T7 Transkriptionskit

Das MEGAscript™ T7 Kit ist ein In-vitro-Transkriptions-Kit für hohe Ausbeuten. Die hohe Ausbeute wird durch Modifikation der typischen Transkriptionsreaktionsbedingungen erzielt,Weitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerProdukttypAnzahl Reaktionen
AM1334T7 In-vitro-Transkriptionskit40 Reaktionen
AMB13345T7 In-vitro-Transkriptionskit200 Reaktionen
AM1333T7 In-vitro-Transkriptionskit25 Reaktionen
Katalognummer AM1334
Preis (EUR)
556,65
Exklusiv online
632,00
Ersparnis 75,35 (12%)
Each
Produkttyp:
T7 In-vitro-Transkriptionskit
Anzahl Reaktionen:
40 Reaktionen
Preis (EUR)
556,65
Exklusiv online
632,00
Ersparnis 75,35 (12%)
Each
Das MEGAscript™ T7 Kit ist ein In-vitro-Transkriptions-Kit für hohe Ausbeuten. Die hohe Ausbeute wird durch Modifikation der typischen Transkriptionsreaktionsbedingungen erzielt, so dass sehr hohe Nukleotidkonzentrationen effizient angewendet werden können. Das T7-Enzymgemisch und der 10X Reaktionspuffer sind speziell für jede Charge und RNA-Polymerase kalibriert.

Verwendung von des MEGAscript™ T7 Kits
Das MEGAscript™ T7 Kit enthält In-vitro-Transkriptionsreaktionskomponenten ein Kontroll-Template. Jedes Kit ergibt insgesamt 3–5 mg RNA (ca. 100 µg RNA oder mehr pro Reaktion) aus dem Kontroll-Template, das im Lieferumfang enthalten ist. Dies entspricht 400–650 Mol RNA für jedes Template-Mol. Kleinere Templates ergeben in der Regel eine geringere Masse und eine größere Produkt-Mol-Ausbeute. Neuartige Transkriptionsreaktionsbedingungen und eine patentierte, ertragreiche Technologie ermöglichen die Synthese der 10 – 50-fachen Menge an RNA, die durch konventionelle Transkriptionsreaktionen erzeugt wird.

Anwendungen
Das MEGAscript™ T7 Kit ist für die Synthese großer Mengen nicht markierter RNA oder RNA mit geringer spezifischer Aktivität für eine Vielzahl von Anwendungen vorgesehen, einschließlich In-vitro-Translation, Antisense/Mikroinjektionsstudien und Isolierung von RNA-bindenden Proteinen. Bei groß angelegten Transkriptionsreaktionen ist die Konzentration von allen 4 Nukleotiden hoch, deutlich über dem Km für das Enzym. Das MEGAscript™ T7 Kit ergibt typischerweise mehr als 10 Mal mehr RNA als herkömmliche In-vitro-Transkriptionsreaktionen. Das Kit wird nicht für die Synthese von Sonden mit hoher spezifischer Aktivität empfohlen.

Zubehör
MessageAmp™ aRNA Amplifikationskits nutzen die MEGAscript™-Technologie und wurden speziell für die Amplifikation von cRNA vor der Array-Analyse entwickelt. Für die Entfernung von freien Nukleotiden, Pufferkomponenten und Enzymen aus In-vitro-Transkriptionsprodukten empfehlen wir das MEGAclear™ Kit (Katalognummer AM1908) und das MEGAclear™-96 Kit (Katalognummer AM1909).
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung)In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Anzahl Reaktionen40 Reaktionen
ProduktlinieAmbion, MEGAscript
ProdukttypT7 In-vitro-Transkriptionskit
PromoterT7
Menge40 Reaktionen
VersandbedingungTrockeneis
AusgangsmaterialPCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Ertrag100 μg
EndprodukttypSynthetische mRNA, mRNA
FormatKit
ProbentypmRNA, synthetische mRNA
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
T7-Enzymgemisch, 10X Reaktionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithiumchlorid-Präzipitationslösung und Gelladepuffer II werden bei -20°C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

With the MEGAscript T7 Transcription Kit, can the T7 polymerase synthesize RNA from a single-stranded DNA template, containing the T7 promoter sequence, or does it require a double-stranded DNA promoter sequence to work?

The T7 polymerase requires, at the minimum, for the promoter sequence to be double-stranded. The rest of the template does not necessarily have to be double-stranded.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Is there a minimum length of template that can be used with the MEGAscript kit?

The MEGAscript Kit is designed to function best with templates that code for RNA transcripts of about 0.5 kb and longer. The kit can be used to produce shorter RNA, but modify the reaction as described in section “Optimizing yield of short transcripts” on page 24 of the manual.