La solución de almacenamiento de ARN Ambion™ consiste en un tampón que proporciona mayor estabilidad de ARN que el tampónMás información
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
AM7000
10 x 1 mL
AM7001
50 mL
2 opciones
Número de catálogo AM7000
Precio (MXN)
1,644.66
Each
Cantidad:
10 x 1 mL
Precio (MXN)
1,644.66
Each
La solución de almacenamiento de ARN Ambion™ consiste en un tampón que proporciona mayor estabilidad de ARN que el tampón EDTA o TE estándar de 0,1 mm. Este tampón de citrato de sodio de 1 mm, pH 6,5 +⁄- 0,1 se suministra en 10 tubos que contienen 1,0 ml cada uno.
El último paso en cada protocolo de aislamiento de ARN es resuspender el precipitado de ARN purificado. Después de aislar meticulosamente el ARN, es crucial que el pellet se suspenda y se almacene en una solución segura y libre de ARNasa. La solución de almacenamiento de ARN tiene dos características que minimizan la hidrólisis básica del ARN: un pH bajo y citrato de sodio, que es un agente quelante eficiente. La solución de almacenamiento de ARN es compatible con todas las aplicaciones comunes de ARN, como la transcripción inversa, la transcripción in vitro, el análisis northern y los ensayos de protección de nucleasas. La solución de almacenamiento de ARN se prepara a partir de los reactivos más puros disponibles, en condiciones escrupulosamente controladas en una instalación de fabricación de última generación. A continuación, se somete a rigurosos procedimientos de control de calidad para garantizar su pureza y rendimiento.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Concentración1 mM
FormularioLíquido
Tipo de empaquetadoTubo
Línea de productosInvitrogen
Tipo de productoReactivo para almacenamiento de ARN
Cantidad10 x 1 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar desecado a 20 °C. Se envía a temperatura ambiente.
Preguntas frecuentes
Can I use RNA Storage Solution (Cat. No. AM7000, AM7001) for resuspending dye-labeled RNA?
We have not tested RNA Storage Solution with dye-labeled RNA and therefore do not recommend using it for this application.
What is the concentration of RNA Storage Solution (Cat. No. AM7000, AM7001)?
The concentration of RNA Storage Solution is 1 mM sodium citrate, pH 6.4.